Merck
다음으로 건너뛰기
O7125
L-Ornithine L-aspartate salt
≥98% (TLC)
동의어(들):
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid L-aspartate salt
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
25 g
예상 입고일2026년 5월 26일재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩251,111
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C9H19N3O6
CAS 번호:
Molecular Weight:
265.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-772-7
MDL number:
₩251,111
예상 입고일2026년 5월 26일세부사항
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
L-Ornithine L-aspartate salt, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC[C@H](N)C(O)=O.N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.C4H7NO4/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t4-;2-/m00/s1
InChI key
IXUZXIMQZIMPSQ-ZBRNBAAYSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Ornithine L-aspartate is a metabolite of arginine degradation by arginase. It has been shown to reduce blood ammonia concentrations by increasing ammoniadetoxification in the muscle and reducing the severity of hepatic encephalopathy in cirrhosis.
Other Notes
Product of arginine degradation by arginase
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
O2375O438675490
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)