Merck
다음으로 건너뛰기
FLAA
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) Bioluminescent Assay Kit
for ATP quantitation
동의어(들):
ATP Bioluminescence Assay, ATP Determination Kit, Luminescent ATP Detection kit
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 kit
오늘 배송 예정재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩936,947
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
EC Number:
213-579-1
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41116133
₩936,947
오늘 배송 예정세부사항
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
The Adenosine 5′-triphosphate (ATP) Bioluminescent Assay Kit may be employed for the quantitative bioluminescent determination of ATP in samples. ATP is consumed and light is emitted when luciferase catalyzes the oxidation of D-luciferin. When ATP is the limiting reagent, the light emitted is proportional to the ATP present in the sample.
Application
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) Bioluminescent Assay Kit has also been used in the quantification of ATP in 3D matrixes of human neurons,[1] hepatic cells with ischemia,[2] various bacterial cultures[3] and lysosomes.[4]
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
FLASCA8937A1852
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS & 가격
  • Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix dilution buffer, lyophilized powder mL/vial
    SDS
  • Adenosine 5′-triphosphate (ATP) assay mix, lyophilized powder mL/vial
    SDS
  • Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate, vial of ~1 mg ATP mL/vial
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
wgk
WGK 3
저장 등급
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
FLAA-1KT04061835556915