Merck
다음으로 건너뛰기
F7553
FR 122047 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
1-[(4,5-Bis(4-methoxyphenyl)-2-thiazoyl)carbonyl]-4-methylpiperazine hydrochloride
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
25 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩1,129,188
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C23H25N3O3SHCl
CAS 번호:
Molecular Weight:
459.99
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
₩1,129,188
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(cc1)-c2nc(sc2-c3ccc(OC)cc3)C(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
InChI key
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective cyclooxgenase-1 (COX-1) inhibitor.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
SML0276E1286SML2379
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow
solubility
H2O: >15 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)