Merck
다음으로 건너뛰기
B4643
Boc-L-Asparagine PAM resin ester
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 mmol
예상 입고일2026년 7월 01일재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩573,983
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.26
MDL number:
₩573,983
예상 입고일2026년 7월 01일세부사항
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
solid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
09846
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
beads
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
B4643-1MMO04061831594003
B4643-.5MMO04061831593990
B4643-.25MMO04061824259001