Merck
다음으로 건너뛰기
92001
Ampliflu Red "easy to use" Kit
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 kit
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩1,375,528
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Storage temp.:
2-8°C
₩1,375,528
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
powder
Quality Segment
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
storage temp.
2-8°C
General description
For the easy preparation of Ampliflu Red peroxidase substrate working solutions. Includes preweighed vials of Ampliflu Red and solvent (DMSO).
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
901014465962Z423491
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
키트 구성품 전용
제품 번호
설명
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 5 mL
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS & 가격
  • Ampliflu Red, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 10 x 1
    SDS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
저장 등급
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)