Merck
다음으로 건너뛰기
85541
L-(−)-Sorbose
for biotechnological purposes, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
50 g
오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩261,769
250 g
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩641,074
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS 번호:
Molecular Weight:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-771-8
Beilstein/REAXYS Number:
1724554
MDL number:
₩261,769
오늘 배송 가능세부사항
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −43±2°, c = 5% in H2O
color
colorless
mp
163-165 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Application
L-Sorbose is used as a starting reagent for the commercial biosynthesis of ascorbic acid (vitamin C).
Biochem/physiol Actions
The L enatiomer of sorbose, a ketohexose monosaccharide.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
635826358063579
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
mp
163-165 °C
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
mp
133-140 °C (lit.)
color
colorless
color
-
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Sorbose
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
700959-25G04061832595870
700959-5G04061832595887
85541-50G04061833025086
85541-250G04061833025031