조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 팩 크기 | SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C19H18NO5P
CAS 번호:
Molecular Weight:
371.32
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-480-1
Beilstein/REAXYS Number:
6664873
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.25 % (w/v)
pH
8.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in Sigma Procedure 85 (kit numbers 85L1 and 85L2) for the demonstration of Alkaline Phosphatase, Leukocyte (LAP).
Substrate for the histochemical demonstration of alkaline phosphatase.
Other Notes
Naphthol AS-MX phosphate, 0.25% (w/v), buffered at pH 8.6, 25 C
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
저장 등급
10 - Combustible liquids
국제 무역 품목 번호
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SAB4503821-100UG | 04061831454475 |
| 769886-5G | 04061832921679 |
| 769886-25G | 04061832921662 |
| 125032-100G | 04061838723291 |
| 125032-5G | 04061838723307 |
| 855-20ML | 04061833024386 |
| Z565016-1EA | 04061832772172 |