Merck
다음으로 건너뛰기
74716
Octaethylene glycol monodecyl ether
BioXtra, ≥98.0% (TLC)
동의어(들):
C10E8, Decyl octaethylene glycol ether, Decyloctaglycol, Polyoxyethylene (8) decyl ether
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 mL
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩232,029
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)8OH
CAS 번호:
Molecular Weight:
510.70
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4760288
₩232,029
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystals
mol wt
510.70 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.457
density
1.008 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C26H54O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-28-13-15-30-17-19-32-21-23-34-25-26-35-24-22-33-20-18-31-16-14-29-12-10-27/h27H,2-26H2,1H3
InChI key
UJMHIOBAHVUDGS-UHFFFAOYSA-N
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
747175204476437
form
crystals
form
solid
form
-
form
semisolid
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
drug transporter assay: suitable
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (GC)
mol wt
510.70 g/mol
mol wt
594.86 g/mol
mol wt
450.65 g/mol
mol wt
406.60 g/mol
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cr: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)