Merck
다음으로 건너뛰기
PHCCCABLE
Scepter USB Cable
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Research Category
Cell Culture
저장 등급
10-13 - German Storage Class 10 to 13
문서 라이브러리 방문
프로토콜
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
PHCCCABLE04053252552175