Merck
다음으로 건너뛰기
NM0044
NovaSeal Battery Powered Crimping Tool
AC/DC input 220 V / 240 V AC, EuroPlug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
동의어(들):
NovaSeal Electrical Crimping Tool
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
문서 라이브러리 방문
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
NM004404054839045165