Merck
다음으로 건너뛰기
MXPPLTVP1
Milliflex PLUS Pumps Validation Protocol
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 ea
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩2,604,700
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
₩2,604,700
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
MXPIA4VP1MXPILTVP1MXRPLTVP1
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Milliflex®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
Still not finding the right product?
문서 라이브러리 방문
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
MXPPLTVP104053252454790