Merck
다음으로 건너뛰기
MX1583C
Molecular Sieve, Type 3A
bead size 4-8 mesh
동의어(들):
Molecular Sieve
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
23201100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
beads
bead size
4-8 mesh
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
4-8 Mesh Beads
Application
4-8 Mesh Beads
for Drying
Analysis Note
Color: Tan
Form: Beads
Identification (potassium): To pass test
Mesh size (4-8): 80% min
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molecular Sieve, Type 3A
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
저장 등급
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
문서 라이브러리 방문
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
MX1583C-404061839430570