Merck
다음으로 건너뛰기
MPSTD4
mPAGE® Color Protein Standard
mPAGE® Color Protein Standard
동의어(들):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
팩 크기SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 ea
예상 입고일2026년 6월 15일재고 수량 조회Songdo warehouse
₩262,987
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
₩262,987
예상 입고일2026년 6월 15일세부사항
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
liquid
mol wt
10-203 kDa
packaging
pkg of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
storage temp.
−20°C
General description
The mPAGE® Color Protein Standard is a mixture of ten highly purified prestained proteins ranging from 10 kDa to 203 kDa, covalently coupled with different chromophores. mPAGE® Color Protein Standard is designed for observing protein separation during SDS-PAGE, verifying western transfer efficiency on membranes, and approximating the size of proteins.
Storage Buffer: 62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5 at 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3, 33% glycerol. Load 2.5 to 10 μl per lane.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
SDS-PAGE, Western blot
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
Other Notes
4 °C for up to 3 months, or 25 °C for up to two weeks.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
MPSTD2MPSTD3SDS7B2
mol wt
10-203 kDa
mol wt
-
mol wt
10-200 kDa
mol wt
26,600-180,000 Da
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 500 μL
packaging
-
packaging
pkg of 500 μL
packaging
-
저장 등급
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
폴리아크릴아미드 겔 화학의 개요와 mPAGE® TurboMix Bis-Tris 겔 캐스팅 키트를 이용한 폴리아크릴아미드 겔 핸드캐스팅에 대한 상세 지침
문서
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
mPAGE® Lux 캐스팅 시스템으로 3분 만에 바로 사용 가능한 SDS-PAGE 겔로 겔 캐스팅 워크플로우를 새롭게 하세요. 더 간단하고 안전한 겔 캐스팅 방법을 찾아보세요.
관련 콘텐츠
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
이해합니다. 서양인들은 얼룩으로 인해 고통스러울 수 있으며, 저희도 확실히 그 고통을 겪었습니다. 그러니 여러분의 못생긴 오점을 공유해 주시고 깜짝 선물을 받아보세요! 깜짝 선물이 무엇인지 알려드릴 수는 없지만, 실험실에서 창의력을 자극할 수 있다는 점만 말씀드릴 수 있습니다.
관련 콘텐츠 모두 보기
국제 무역 품목 번호
SKUGTIN
MPSTD404061841077657
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만