Fortfahren mit
M6574
Membran-Gerüstprotein 1D1
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
MSP1D1, MSP1T2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 490.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Biological source:
microbial
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 24661.9 by amino acid sequence
CHF 490.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
microbial
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
N-Terminal histidine-tagged
form
lyophilized powder
mol wt
Mw 24661.9 by amino acid sequence
ε (extinction coefficient)
18200 M-1cm-1 at 280 nm (His-tag-cleaved dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.), 21000 M-1cm-1 at 280 nm (uncleaved His-tagged dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
storage temp.
−20°C
General description
Sequenz:GHHHHHHHDYDIPTTENLYFQGSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKVQPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARLEALKENGGARLAEYHAKATEHLSTLSEKAKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ
Application
Membran-Gerüstprotein 1D1 wird als Gerüstprotein zur Stabilisierung von Lipid-Nanodiscs (NDs) verwendet. Des Weiteren wird es bei der Herstellung von Nanodiscs eingesetzt.
Das Nanodisc-System wird zum Integrieren einer Vielzahl von Proteinen, einschließlich GPCRs, P450s, Bacteriorhodopsin, Gerinnungsfaktoren, Choleratoxin, TAR-Rezeptor und Aromatase, eingesetzt.
Eine umfassende Liste mit Zitaten und Protokollen finden Sie auf der Website von Sligar Lab unter sligarlab.life.uiuc.edu/nanodisc.html
Nanodiscs mit löslichen Lipiddoppelschichten werden in vielen Anwendungen eingesetzt, um Membranproteine in wässrigen Lösungen in einer naturgetreuen Doppelschicht, in der sie ihre Monodispersität und Aktivität aufrechterhalten, löslich zu machen. Die wichtigste Komponente der Nanodiscs ist der umschließende amphipathische helikale Proteingürtel (Membran-Gerüstprotein).
Richtlinien für die Verwendung dieser und anderer Membrangerüstproteine (MSP) zur Herstellung von Nanodiscs finden Sie auf unserer Seite Protokolle für Membrangerüstproteine und Nanodiscbildung.
Biochem/physiol Actions
Das Membran-Gerüstprotein 1D1 (MSP1D1) stammt aus dem Apolioprotein A-I. Es handelt sich hierbei um ein amphipathisches synthetisches Protein, das sich selbst zusammensetzt, um Nanodiscs zu bilden.[1]
Zur Herstellung von Nanodiscs mit einem Durchmesser von ~9,7 nm
Physical form
Erhältlich als lyophilisiertes Histidin-getaggtes Protein mit einer mit Tris-HCl, EDTA und NaCl stabilisierten TEV-Protease-Spaltstelle.
Legal Information
Die Nanodisc-Technologie und viele Anwendungen davon sind unter den folgenden Patenten der University of Illinois geschützt.
  • 7,691,414 Membrane scaffold proteins
  • 7,662,410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
  • 7,622,437 Tissue factor compositions and methods
  • 7,592,008 Membrane scaffold proteins
  • 7,575,763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
  • 7,083,958 Membrane scaffold proteins
  • 7,048,949 Membrane scaffold proteins
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7074MSP01M9170
biological source
microbial
biological source
Streptomyces kanamyceticus
biological source
-
biological source
mouse
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
mol wt
Mw 24661.9 by amino acid sequence
mol wt
Mw 32599.98 by amino acid sequence
mol wt
24,661.6 Da
mol wt
dimer 18.2 kDa (containing 156 amino acid residues)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membran-Gerüstprotein 1D1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)