Enzymgekoppelter Immunabsorptionsassay (ELISA)
ELISA sind molekularbiologische Assays, die üblicherweise in Multiwell-Mikrotiterplatten durchgeführt werden und zum Nachweis und zur Quantifizierung unterschiedlicher Moleküle wie Peptide, Proteine und Antikörper dienen. In diesen Assays werden Zielmoleküle im pg/ml-Bereich nachgewiesen. Sie spielen sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der Krankheitsforschung eine wichtige Rolle.
ELISA-Assays: Antikörper-Antigen-Wechselwirkungen
Die grundlegenden molekularen Komponenten eines ELISAs sind typischerweise ein Antikörper, der an ein Enzym konjugiert ist, ein immobilisiertes Molekül von Interesse und ein Nachweissubstrat. Ein kritischer Aspekt, der den Erfolg und die Qualität der von einem ELISA erhaltenen Daten bestimmt, hängt von der Affinität und Spezifität der Antikörper-Antigen-Wechselwirkungen ab. Antikörper-Antigen-Wechselwirkungen werden durch verschiedene Faktoren wie pH-Wert, Temperatur und Ionenstärke beeinflusst.
ELISA-Nachweisformate
ELISAs, die direkte Nachweismethoden anwenden, erfordern ein immobilisiertes Antigen, das direkt an die Oberfläche einer Assayplatte oder indirekt durch einen Capture-Antikörper gebunden ist, einen antigenspezifischen enzymkonjugierten Primärantikörper sowie ein Nachweissubstrat. Das häufiger eingesetzte indirekte Nachweisformat beinhaltet sowohl einen unkonjugierten Primärantikörper sowie einen konjugierten Sekundärantikörper, der spezifisch für den Nachweis des Primärantikörpers ist. Der indirekte Nachweis weist eine höhere Immunreaktivität mit dem Zielantigen auf, da das konjugierte Enzymelement nur auf dem Sekundärantikörper vorhanden ist. In Ergänzung zu den direkten und indirekten Nachweismethoden wird in Capture- oder „Sandwich“-Assays zusätzlich ein an die Oberfläche der Mikrotiterplatte gebundener Capture-Antikörper verwendet. Danach wird ähnlich wie bei der oben beschriebenen indirekten Methode sowohl ein Primärantikörper als auch ein enzymkonjugierter Sekundärantikörper eingesetzt.
Zugehörige technische Artikel
- Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
- The inherent immune ability of an animal can be leveraged to generate antibodies that bind to specific molecules.
- The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
- Troubleshoot and optimize ELISAs using this guide that includes solutions to some of the most common sources of problems for assay development.
- Accelerate your time to market with fit-for-use products which offer the quality, consistency, and documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing needs.
- Alle anzeigen (18)
Zugehörige Protokolle
- This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
- ELISA protocols providing detailed instructions on performing indirect ELISA and Capture ELISA . Learn more about recommended products and techniques for performing both sandwich ELISA and indirect ELISA experiments.
- Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) Protocol & Troubleshooting
- Measure and compare the activity of proteases with this non-specific protease activity assay using casein. Use this assay as a standardized procedure to determine the activity of proteases for quality control.
- Protocol for the one-step, glutaraldehyde coupling method to conjugation alkaline phosphatase to antibodies and other proteins.
- Alle anzeigen (5)