Fortfahren mit
M7074
Membrane Scaffold Protein 1E3D1
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
MSP1E3D1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 545.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Biological source:
Streptomyces kanamyceticus
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 32599.98 by amino acid sequence
CHF 545.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces kanamyceticus
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
N-Terminal histidine-tagged
form
lyophilized powder
mol wt
Mw 32599.98 by amino acid sequence
ε (extinction coefficient)
26,600 M-1cm-1 at 280 nm (His-tag-cleaved dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.), 29,400 M-1cm-1 at 280 nm (uncleaved His-tagged dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
storage temp.
−20°C
General description
Das Nanodisc-Konzept ist von High-density lipoprotein-Teilchen (HDL) und deren primärer Proteinkomponente, Apolipoprotein, abgeleitet. Die Nanodisc ist eine nichtkovalente Struktur aus Phospholipid-Doppelschicht und Membrangerüstprotein (MSP), ein genmanipuliertes Protein, das die Funktion von Apolipoprotein A-1 (ApoA-1) imitiert. Eine lösliche Nanodisc fügt sich zusammen, wenn das Phospholipid eine Doppelschicht bildet, die von zwei amphipathischen MSP-Molekülen eingekreist wird, welche die hydrophoben Alkylketten der Doppelschicht abdecken. Die Länge des MSP bestimmt die Größe der Nanodisc-Struktur. MSP1E3D1 erzeugt Nanodiscs von ~12,9 nm. Die Dicke einer Nanodisc ist von der Art des eingebundenen Phospholipids abhängig (in der Regel 4,6−5,6 nm).
Sequenz: GHHHHHHHDYDIPTTENLYFQGSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLEKETEGLRQEMSKDLEEVKAKVQPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYLDDFQKKWQEEMELYRQKVEPLRAELQEGARQKLHELQEKLSPLGEEMRDRARAHVDALRTHLAPYSDELRQRLAARLEALKENGGARLAEYHAKATEHLSTLSEKAKPALEDLRQGLLPVLESFKVSFLSALEEYTKKLNTQ
Application
Das Nanodiscsystem wurde eingesetzt, um ein breites Spektrum an Proteinen einzubinden, einschließlich GPCR, P450, Bakteriorhodopsin, Gerinnungsfaktoren, Choleratoxin, TAR-Rezeptor und Aromatase.
Eine ausführliche Liste an Referenzen und Protokollen finden Sie auf der Sligar Lab Website unter sligarlab.life.uiuc.edu/nanodisc.html
Einen Leitfaden zur Verwendung dieser und anderer MSP′ zur Herstellung von Nanodiscs finden Sie auf der Seite Protokolle für Membrangerüstproteine und Nanodiscbildung.
Nanodisc lösliche Lipiddoppelschicht-Systeme sind vielseitig anwendbare Mittel, um Membranproteine in wässrigen Lösungen in einer nativ-ähnlichen Doppelschichtumgebung, in der sie monodispergiert und aktiv bleiben, löslich zu machen. Die kritische Komponente von Nanodiscs ist der umschließende amphiphatische, helixförmige Proteingürtel (Membrangerüstprotein).
Biochem/physiol Actions
Erzeugt Nanodiscs von ~12,9 nm Durchmesser
Physical form
Wird als lyophilisiertes, Histidin-markiertes Protein mit einer TEV-Proteasespaltungsstelle, das mit Tris-HCl, EDTA und NaCl stabilisiert ist, bereitgestellt.
Legal Information
Die Nanodisctechnologie und viele ihrer Anwendungen sind durch die folgenden Patente der University of Illinois geschützt:
  • 7.691.414 Membrane scaffold protein
  • 7.662.410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
  • 7.622.437 Tissue factor compositions and methods
  • 7.592.008 Membrane scaffold protein
  • 7.575.763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
  • 7.083.958 Membrane scaffold protein
  • 7.048.949 Membrane scaffold protein
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSP04M6574MSP03
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
Streptomyces kanamyceticus
biological source
-
biological source
microbial
biological source
-
mol wt
Mw 32599.98 by amino acid sequence
mol wt
-
mol wt
Mw 24661.9 by amino acid sequence
mol wt
22,043.9 Da
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrane Scaffold Protein 1E3D1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7074-5MG04061834061601