Titrationsreagenzien
Die Titration oder Titrimetrie ist ein quantitatives Analyseverfahren zur Bestimmung der genauen Konzentration einer unbekannten Verbindung oder der Reinheit einer Substanz. Anspruchsvolle und genaue Analysen erfordern präzise eingestellte und hergestellte volumetrische Lösungen. Unser breites Portfolio an volumetrischen Lösungen in verschiedenen Konzentrationen und Verpackungen bietet eine Lösung für jede Anwendung. Insbesondere unsere volumetrischen Titripur® Lösungen sind der Qualitätsstandard für die Titration. Sie sind gebrauchsfertig und wurden in unserem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Kalibrierlabor analysiert.
Vorgestellte Produkte anzeigen:
Zugehörige Produktinformationen
- /CH/de/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/titration-and-karl-fischer/learning-center-titration
- Titration & Karl-Fischer-Titration
Die Titration ist eine analytische Methode zur Bestimmung einer unbekannten Konzentration unter Verwendung einer Lösung mit bekannter Konzentration. Die Karl-Fischer-Titration ist eine selektive und weit verbreitete Titrationsmethode zur Bestimmung des Wassergehalts von Rohstoffen und Fertigprodukten.
- Titripac® Volumetric Solutions – Stability and Sustainability for Your Titration Process
Learn more about Titripac® sustainable packaging, designed to reduce chemical and packaging waste and transportation emissions, and improve product stability after opening and during use.
- Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/132/962/titration-iso17025-fl7602en-ms.pdf
Rely on consistently good titration results in your titration laboratory by using Titripur® Volumetric Solutions analyzed by a ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory in conjunction with Certipur® Volumetric Standards, Certified Reference Materials (CRM), according to ISO 17034.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/224/661/brighter-titration-br5761en-ms.pdf
Sophisticated and precise analyses require precisely adjusted and produced volumetric solutions. Whether you’re titrating reducing or oxidizing substances, acids, bases or complexing reagents in either aqueous or non-aqueous solutions: we offer the right solutions for every application.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/108/369/titration-guide-pg1682en-ms.pdf
The titer determination of volumetric solutions is one of the most important preconditions to receive reliable and transparent results in titration.
Volumetrische Titripur® Lösungen
Unsere Titripur® Produkte umfassen gebrauchsfertige volumetrische Lösungen für präzise und zuverlässige Titrationsergebnisse. Alle Titripur® Lösungen sind auf primäre Referenzmaterialien des National Institute of Standards and Technology (NIST) rückführbar und werden von unserem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor analysiert. Das Qualitätskontrolllabor von Merck ist von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) als Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Unser Titripur® Portfolio bietet auch eine Reihe von Lösungen, die dem Reagenzien-Kapitel der europäischen und US-amerikanischen Pharmakopöen entsprechen und für die Pharma- und Rohstoffanalytik verwendet werden können.
Titripac® Verpackungen für volumetrische Lösungen
Die Titripac® Verpackung ist ein innovatives System für unsere gebrauchsfertigen volumetrischen Titripur® Lösungen. Die hermetisch verschlossene Titripac® Verpackung verhindert die Verunreinigung der Lösung durch Luft, Kohlendioxid oder Mikroorganismen während der Lagerung und im Gebrauch. Über den integrierten Hahn können Lösungen entnommen und über einen Adapter und Schlauch direkt an einen Titrator angeschlossen werden. Sie ist umweltfreundlich und reduziert Verpackungsmüll: Der Karton kann zusammen mit dem Papiermüll recycelt werden und der Innenbeutel lässt sich leicht zusammenfalten und separat entsorgen.
Volumetrische Titrisol® Konzentrate
Titrisol® Konzentrate bieten die Flexibilität, unterschiedliche Lösungskonzentrationen herzustellen, sodass der Anwender auf die gewünschte Titriermittelkonzentration verdünnen kann.
SmartChemicals für die digitale Titration
Supelco® SmartTitrants und Supelco® SmartStandards ermöglichen eine unmittelbare und nahtlose Datenübertragung über RFID-Tags. Durch diese intelligente Titrationstechnologie werden relevante Daten aus dem Analysenzertifikat im verwendeten RFID-Tag auf den Etiketten unserer volumetrischen Titripur® Lösungen, volumetrischen Certipur® Standards und Aquastar® Karl-Fischer-Titranten und -Standards gespeichert. Eine einfache Berührung des RFID-Tags unserer SmartChemicals ermöglicht die Übertragung von Produktname, Artikelnummer, Chargennummer, Konzentration, Freigabedatum, Haltbarkeitsdauer und Erstöffnungsdatum.