Merck
HomeProdukteWasseraufbereitungssysteme für das LaborMilli-Q® Verbrauchsmaterialien für die Laborwasseraufbereitung
Milli-Q® Verbrauchsmaterialien für die Laborwasseraufbereitung
Unser spezialisiertes Portfolio an Verbrauchsmaterialien für Laborwasseraufbereitungssysteme deckt alle Stufen des Wasseraufbereitungsprozesses ab – von der Vorbehandlung und Aufreinigung bis hin zur Lagerung und Verteilung. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Medien, UV-Lampen, Endfilter und Aufbereitungskartuschen, die Sie für Ihr Wasseraufbereitungssystem benötigen. 
Vorteile der Milli-Q®-Verbrauchsmaterialien zur Wasseraufbereitung: 
  • Anpassbar an unterschiedliche Speisewasserqualitäten
  • Konstante und zuverlässige Wasserqualität für nahezu jede Anwendung
  • Validierung nach strengen Qualitätssicherungsprotokollen
  • ISO 9001-zertifizierte Originalteile
  • Perfekt auf Ihr Milli-Q® Wasseraufbereitungssystem ausgerichtet
  • Geringere Auswirkungen am Ende des Lebenszyklus von Reinigungskartuschen durch die Drain Cap
BELIEBTE KATEGORIEN
Warum ist es so wichtig, die Verbrauchsmaterialien eines Wasseraufbereitungssystems rechtzeitig und mit Originalteilen zu wechseln?
Aufbereitungsmedien und andere Verbrauchsmaterialien spielen eine Schlüsselrolle im Wasseraufbereitungsprozess, da sie wichtige Verunreinigungen entfernen oder gar nicht erst in das System gelangen lassen. Dadurch wird die Qualität Ihrer Reinwasserversorgung geschützt und Systemschäden werden verhindert.
Um eine gleichbleibend hohe Qualität des Reinwassers und eine lange Lebensdauer Ihres Wasseraufbereitungssystems sicherzustellen, ist es von entscheidender Bedeutung, die Verbrauchsmaterialien Ihres Wassersystems rechtzeitig und mit ISO 9001-zertifizierten Originalteilen zu ersetzen.
Rechtzeitiger Austausch von Verbrauchsmaterialien des Wasseraufbereitungssystems:
  • Unterstützt bei der Sicherstellung der Wasserqualität
  • Verhindert Systemschäden und Kontamination
  • Erfüllt die Validierungskriterien
  • Schützt die Integrität der Arbeit in Ihrem Labor
Anpassen der Wasserqualität mit Reinigungskartuschen und Endfiltern
NEU! Kartuschen sind jetzt auf Ihren Reinwasserzulauf zugeschnitten 
Die IPAK-Meta®- und IPAK-Quanta®-Hochreinigungskartuschen sind jetzt auf die Qualität Ihres zugeführten Reinwassers abgestimmt.
Für Milli-Q®-IQ- und -EQ-Systeme mit...
  • Elix®-Reinwasser: Die Harzmischung wurde ohne Beeinträchtigung der Leistung reduziert. Der Austausch der Kartuschen erfolgt weiterhin einmal jährlich.
  • Non-Elix®-Reinwasser: Die Harzmischung wurde modifiziert, um eine gleichbleibende Qualität von Reinstwasser auch unter schwierigeren Wasserzufuhrbedingungen zu gewährleisten.
Anwendungsspezifische POD-Paks stimmen die Wasserqualität auf Ihre Experimente ab
Wird in Ihrem Labor für viele Anwendungen Reinwasser verwendet? Sie werden feststellen, dass unser Sortiment an POD-Paks die perfekte Lösung für Ihre verschiedenen Anwendungen ist und strengsten Anforderungen entspricht. Jeder POD-Pak-Filter bzw. -Aufbereitungskartuschen zielt auf bestimmte Arten von Verunreinigungen ab und entfernt diese direkt an der Q-POD®- oder E-POD®-Entnahmeeinheit. Falls Sie mehrere Arten von Reinstwasser oder Reinwasser benötigen, installieren Sie einfach unterschiedliche POD-Paks an Ihren verschiedenen Entnahmeeinheiten.
Milli-Q® Anwendungsspezifische POD-Paks
Zur Produktreihe der anwendungsspezifischen Endfilter gehören:
  • Millipak®- und sterile Millipak®-Gold-0,22-µm-Filter: Bakterienfreies und partikelfreies Wasser
  • Biopak®-Aufbereitungskartuschen: Pyrogen-, nuklease-, protease- und bakterienfreies Wasser
  • VOC-Pak®-Aufbereitungskartuschen: Wasser für Analysen mit flüchtigen organischen Verbindungen
  • EDS-Pak®-Aufbereitungskartuschen: Wasser für Anwendungen mit endokrinen Disruptoren
  • LC-Pak®-Aufbereitungskartuschen: Wasser für empfindliche organische Anwendungen im Ultraspurenbereich
Terminierung des Verbrauchsmaterialwechsels mit einer Liefervereinbarung für Verbrauchsmaterialien (CSA)
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Milli-Q® System mit höchster Leistung läuft und machen Sie die Bestellung einfach. Mit einer Liefervereinbarung für Verbrauchsmaterialien (CSA) wird sichergestellt, dass Sie immer die richtigen Verbrauchsmaterialien zur richtigen Zeit zur Verfügung haben – und der Einkaufsprozess wird einfacher. Die Vereinbarung ist die einfachste, wirtschaftlichste und zuverlässigste Lösung, die Qualität Ihres Wassers sicherzustellen.
  • Nur eine Bestellung
  • Automatische Lieferungen
  • Es wird kein Verfallsdatum übersehen
  • Bevorzugte Preisgestaltung
  • Flexibilität bei der Anpassung
  • Nur ISO 9001-zertifizierte Originalteile aus rückverfolgbaren Chargen
e-Sure RFID-Tags gewährleisten die Rückverfolgbarkeit von Daten
e-Sure-Tags für die unbedingt erforderliche Datenrückverfolgung. Basierend auf der RFID-Technologie sind diese digitalen Markierungen auf den meisten Verbrauchsmaterialien vorhanden, damit Qualität, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit sichergestellt werden.
  • Automatische Aufzeichnung von Verbrauchsmaterialdaten und Ereignissen im Systemspeicher
  • Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus direkt an der Systemschnittstelle