Turbidimetrielösungen für präzise Abwasseranalysen
Trübungsmessgeräte sind Geräte zur Messung der Trübung von Flüssigkeiten. Diese Messung erfolgt durch die Bewertung der Intensität des von den Partikeln in der Flüssigkeit reflektierten Lichts und liefert einen einfachen Anhaltspunkt für die Gesamtqualität des Wassers oder der Flüssigkeit.
Die Trübung ist ein kritisches Maß für die Gesamtmenge an Schwebstoffen in allen Flüssigkeiten, einschließlich flüssiger Lösungen, Getränke, Wasser und Abwasser. Unsere Trübungsmessgeräte bieten sowohl für die Analyse im Labor als auch vor Ort eine unvergleichliche Präzision und Zuverlässigkeit. Die batteriebetriebenen, tragbaren Geräte der Turbiquant™-1100-Serie sind mit IR- oder Wolframlampen erhältlich und erfüllen die spezifischen Anforderungen der EU- und US-Vorschriften.
Abschnitte
Turbiquant™-1100-IR-Trübungsmessgerät
Das Turbiquant™-1100-IR-Trübungsmessgerät ist die ideale Lösung für Messungen vor Ort. Es ist in einem robusten, wasserdichten Gehäuse untergebracht und verfügt über eine IR-LED (Infrarot)-Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 860 nm, die normgerechte Messungen nach EN ISO 7027 gewährleistet. Für schnelle nephelometrische Trübungsmessungen (NTU/FNU) innerhalb von Sekunden bietet das überaus praktische Gerät höchste Genauigkeit. Es kann mit dem entsprechenden Turbiquant™-Standard-Kalibrierset leicht kalibriert werden.
Turbiquant™-1100-T-Trübungsmessgerät
Für umfassende Flüssigkeitsanalysen bietet das mit einer Wolframlampe ausgestattete Turbiquant™-1100-T-Trübungsmessgerät außergewöhnliche Vorteile. Dieses Gerät liefert schnelle und genaue Ergebnisse vor Ort und ist mit einem wasserdichten Gehäuse und einer robusten Tragetasche ausgestattet, um unter allen Testbedingungen eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Dieses Trübungsmessgerät entspricht der Methode USEPA 180.1 und ist eine zuverlässige Wahl zur Einhaltung von Umweltvorschriften.
Gebrauchsfertige Turbiquant™-Kalibrierstandards
Unsere Turbiquant™-Kalibrierstandards sind unübertroffen in ihrer Stabilität und Benutzerfreundlichkeit, bieten eine Mindesthaltbarkeit von 12 Monaten und sind völlig ungiftig. Alle Produkte dieser Reihe sind als primäre Kalibrierstandards in Übereinstimmung mit der USEPA-Methode 180.1 anerkannt und werden als Sekundärstandards zur alternativen Verwendung gemäß EN ISO 7027:1999 akzeptiert. Die Standards werden gebrauchsfertig geliefert und verfügen, wie von der USEPA empfohlen, über einen Indexierungsring für eine schnelle und wiederholbare Indexierung.
Herausragende Präzision
Unsere Trübungsmessgeräte bieten mit den folgenden Genauigkeiten eine ausgezeichnete Präzision für verschiedene NTU-Levels:
- 10 NTU ±1 %
- 100 NTU ±1 %
- 1.000 NTU ±1 %
- 1.750 NTU ±2 %
- 10.000 NTU ±2 %
Die AMCO-AEPA-1®-Mikrokugeln, die als primäre Kalibrierstandards in Übereinstimmung mit der USEPA-Methode 180.1 zitiert werden, erfüllen hinsichtlich Genauigkeit und Zuverlässigkeit die höchsten Industriestandards.