Agarose: Eigenschaften und Forschungsanwendungen
Wir bieten eine breite Auswahl an Agaroseprodukten mit unterschiedlichen Gelstärken, Schmelztemperaturen, Geliertemperaturen und Elektroendosmose- (EEO) Stärken für Ihre Forschungsanwendungen an. Wir beziehen Agarose aus zuverlässigen Quellen und entwickeln neue Produktionsmöglichkeiten, um Ihnen eine kompromisslose, konstant hohe Qualität anbieten zu können.
phast Pack™ GIESSFERTIGE AGAROSEGELE
Begrenzte Zeit im Labor? Die pHast Pack™ gießfertigen Agarosegele sind in Form von Agarose (1 %) in TAE-Puffer oder Agarose (1 %) in TBE-Puffer erhältlich. Sie wurden entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, so dass Sie mehr Zeit für Ihre Forschung haben. Einfach mit Wasser mischen und leicht erwärmen, um die Pulvermischung aufzulösen und schnell zuverlässige Agarosegele für die Elektrophorese herzustellen.
Abschnitte
Was ist Agarose?
Agarose ist ein Polysaccharid, das aus Agar oder agarhaltigen Meeresalgen (Seetang) isoliert und aufgereinigt wird. Es ist ein natürliches Polymer, das in seiner chemischen Struktur abwechselnd aus β-D-Galaktose- und 3,6-Anhydro-L-Galaktose-Einheiten der Agarobiose besteht. Das lineare Agarosepolymer bildet Ketten, die flexible Fasern ausbilden und ein Netz von Kanälen mit Durchmessern von 50 nm bis 200 nm (je nach verwendeter Agarosemenge) erzeugen.
Wie wird Agarose eingesetzt?
Agarose ist nicht toxisch und besitzt mehrere Eigenschaften, durch die sie sich als Geliermittel in vielen Anwendungen eignet, wie z. B. Nukleinsäure-Elektrophorese, Immundiffusionsverfahren, Gelplatten oder Overlays für Zellen in Gewebekulturen, Zellkulturmedien, Gelchromatographie, Affinitätschromatographie und Ionenaustauschchromatographie. Die Gelelektrophorese ist eine gängige Labormethode in den Biowissenschaften, mit der biologische Moleküle anhand ihrer Größe extrahiert werden, z. B. bei DNA-Auftrennung und DNA-Nachweis.
Wichtige Eigenschaften von Agarose
- Sulfatgehalt – Sulfat ist die am häufigsten vorkommende Ionengruppe und wird daher als Indikator für die Reinheit verwendet.
- Gelstärke – Die Kraft, die auf das Gel ausgeübt werden muss, um es zu brechen.
- Gelpunkt – Die Temperatur, bei der eine wässrige Agaroselösung beim Abkühlen ein Gel bildet. Agaroselösungen weisen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel eine Hysterese auf. Mit anderen Worten: Der Gelpunkt ist nicht mit der Schmelztemperatur gleichzusetzen.
- Elektroendosmose (EEO) – Bezieht sich auf den Transfer von Flüssigkeit durch ein Gel. Die anionischen Gruppen des Agarosegels sind an die Matrix gebunden und können nicht migrieren, während die dissoziierbaren Gegenkationen zur Kathode innerhalb der Matrix wandern und EEO erzeugen. Da die Elektrophorese von Biopolymeren in der Regel zur Anode hin erfolgt, kann die EEO die Trennung durch interne Konvektion beeinträchtigen.
Zugehörige Produktinformationen
- Article: Nucleic Acid Electrophoresis Protocols & Introduction
Eine Einführung in die Nukleinsäuren-Elektrophorese und Standardprotokolle für Agarose-Gelelektrophorese für DNA und RNA sowie Polyacrylamid-Gelelektrophorese für DNA.
- Flyer: pHast Pack™ Electrophoresis
The pHast Pack™ platform was developed to expedite your research and provide a convenient solution for tedious lab tasks. Our buffers and new ready-to-pour agarose gels are formulated to save time and effort in native RNA and DNA electrophoresis assays.