Merck
Zinkorganische Reagenzien
Häufig vorkommende organische Reaktionen, in denen zinkorganische Reagenzien eingesetzt werden
Zinkorganische Reagenzien, die erstmals 1848 von Frankland hergestellt wurden, werden in der organischen Synthese in großem Umfang als leistungsfähige Werkzeuge zur Bildung von C-C-Bindungen eingesetzt. Sie sind Teil von Cu(I)-unterstützten Reaktionen (entwickelt von Rieke Metals, Inc.) oder Pd-katalysierten Kreuzkupplungsreaktionen (z. B. der Negishi-Kupplung) sowie Michael-Additionen und elektrophilen Aminierungsreaktionen. Interessanterweise spielt die Wahl der präparativen Route zu zinkorganischen Reagenzien des Typs RZnX (R=Alkyl, Aryl; X=Halogenid) eine wichtige Rolle für die Reaktivität und Stabilität dieser Verbindungen.  
Wir bieten ein umfassendes Sortiment zinkorganischer Verbindungen, darunter Rieke® zinkorganische Reagenzien, die als Lösungen in Tetrahydrofuran stabil sind, Rieke® Zink sowie zahlreiche vorgefertigte Rieke® zinkorganische Reagenzien. Vor der Entdeckung von Rieke® Zink war es nicht möglich, Alkyl-, Aryl- und Vinylbromide oder -chloride direkt mit Zinkmetall zur Reaktion zu bringen. Die Herstellung dieser Reagenzien war nur durch eine Metathesereaktion eines Zinkhalogenids mit einem lithiumorganischen oder Grignard-Reagenz möglich. Leider war dieser Ansatz nur von begrenztem Nutzen, da das Verfahren mit vielen funktionellen Gruppen nicht kompatibel war. Rieke® Zink hingegen reagiert direkt mit den Bromiden oder Chloriden und toleriert eine Vielzahl empfindlicher Gruppen wie Nitrile, Ester, Amide, Ether, Sulfide und Ketone, um funktionalisierte zinkorganische Reagenzien zu erhalten. 
Lesen Sie mehr
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 73
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 73
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 73 Suchergebnissen angezeigt.
Da viele zinkorganische Reagenzien pyrophor sind, bieten wir eine hochwertige Verpackung in Form von Sure/Seal Flaschen, um die Lebensdauer dieser Reagenzien zu verlängern. Eine wachsende Zahl metallorganischer Reagenzien wird ebenfalls auf exklusive 25-ml Sure/Seal-Verpackungen umgestellt, um Abfall und Zersetzung von instabileren metallorganischen Reagenzien zu reduzieren, da weniger Nadeleinstiche erforderlich sind, um das Reagenzvolumen zu verbrauchen.
Unsere bewährten zinkorganischen Reagenzien helfen Ihnen, Ihre Herausforderungen bei Kreuzkupplungen zu bewältigen, damit Sie sich ganz auf Ihre wissenschaftlichen Durchbrüche konzentrieren können.
Weitere Informationsquellen
  • Rieke® Highly Reactive Metals
    Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.
  • Tech Bulletin: Handling Pyrophoric Reagents
    Due to the hazardous nature of pyrophoric reagents, we strongly recommend that all users read this bulletin carefully and completely before starting any actual laboratory work.