Färbemittel für die Hämatologie
Unterscheiden und diagnostizieren Sie Blut- und Knochenmarkproben zuverlässig nach dem von Ihnen bevorzugten Protokoll, indem Sie aus unserem umfassenden Angebot an hochwertigen Färbelösungen für die Hämatologie auswählen.
Unser breit gefächertes Portfolio umfasst ein vollständiges Sortiment chemisch definierter und präzise formulierter Färbelösungen, die optimal und konsistent für die hämatologische Differenzierung und Diagnostik eingesetzt werden können. Wir bieten Giemsa-, Wright-, Wright-Giemsa-, Leishman- und May-Grünwald-Färbereagenzien an, darunter Azurblau, Eosin, Methylenblau und Brillantkresylblau. Weitere beliebte Produkte sind unser Kit für fetales Hämoglobin sowie Eisen- und Retikulozytenfärbungen.
Alle unsere Produkte sind gebrauchsfertig, IVD-registriert, CE-zertifiziert und unterliegen umfassenden Qualitätskontrollen. Eine gesicherte hohe Qualität, lange Haltbarkeit und Chargenkonstanz liefern Ihnen für Ihre hämatologische Prüfung eindeutige und reproduzierbare Ergebnisse selbst in schwierigen diagnostischen Fällen.
Erfahren Sie mehr über:
Hemacolor®-Schnellfärbung
Mit unserem ausgereiften Hemacolor®-Sortiment können Sie Blutausstriche schnell anfärben und differenzieren. Ob manuell oder automatisiert, mit Hemacolor®-Lösungen und -Kits können Sie die Brillanz und Reproduzierbarkeit der Pappenheim-Färbung in nur 30 Sekunden effizient erreichen.
- Hemacolor®-Lösungen und -Kits enthalten Puffertabletten sowie drei gebrauchsfertige, hochstabile Lösungen (Fixier-, rote und blaue Lösung).
- Individuelle Hemacolor®-Schnellfärbelösungen sind ebenfalls erhältlich.
- Das Auto-Hemacolor®-Färbesystem wurde für die automatisierte Blut- und Knochenmark-Ausstrichfärbung in Verbindung mit dem Hematek®-Färbeautomat für Objektträger (Siemens Healthcare Diagnostics) entwickelt.
Zytochemische Reagenzien und Kits
Durch die kommerzielle Einführung stabilisierter Diazoniumsalze haben wir Pionierarbeit im Bereich der zytochemischen Methoden zur Erkennung zahlreicher klinisch wichtiger Enzymaktivitäten in den Zellen geleistet und Naphtholsubstrate ersetzt. Darüber hinaus haben wir stabilisierte Basenlösungen (Fast Red Violet LB, Fast Blue BB und Fast Garnet GBC) eingeführt, mit denen Sie die Volumen der Arbeitsreagenzien einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Alle unsere Kits werden in praktischen, einfach zu verwendenden Formaten für den Einsatz in Klinik und Forschung bereitgestellt.
HEMATOGNOST Fe®-Färbekits
Lokalisieren Sie Zellkomponenten und bestimmen Sie die enzymatische Aktivität in Blut mit unserem kompletten Sortiment an gebrauchsfertigen zytochemischen Färbereagenzien. Diese hochwertigen Lösungen ermöglichen eine zuverlässige und optimale Visualisierung der Enzymzytochemie und pathologischer Veränderungen im Blut eines Patienten. HEMATOGNOST Fe®-Kits weisen freies ionisches Eisen (Fe3+) in Zellen über die Berliner-Blau-Reaktion nach, welche die Diagnose verschiedener Erkrankungen wie Hämochromatose, Asbestose oder Knochenmarkserkrankungen ermöglicht.
Hilfsmittel für die Hämatologie
Mit Hilfe unseres umfangreichen Portfolios an Zusatzprodukten könnenn Sie die ordnungsgemäße Fixierung und Eindeckung Ihrer hämatologischen Proben sicherstellen und stabile und reproduzierbare Ergebnisse erzielen. Hier finden Sie alles, was Sie für die Vorbereitung, Fixierung, Färbung, Lagerung und Eindeckung Ihrer hämatologischen Proben benötigen:
- Puffertabletten für die Vorbereitung von pH-stabilen Spüllösungen
- Immersionsöle für die Mikroskopie bei starken Vergrößerungen
- Wässrige und nicht wässrige Eindeckmedien und Eindeckmittel
- Sonstiges Laborzubehör für Hämatologie und Histologie
Färbeautomat Midas® III-Plus
Der Färbeautomat Midas® III-Plus bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Färbeanwendungen in der Hämatologie und Bakteriologie zu automatisieren. Da das Gerät vollständig programmierbar ist, können Sie Ihre bestehenden Färbemethoden duplizieren und konsistente Ergebnisse für Ihre peripheren Blut- und Knochenmarkausstriche sowie Ihre bakteriologischen Abstriche sicherstellen.
Zugehörige Produktressourcen
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.