Merck
Harze für die Affinitätschromatographie
Eine Laborumgebung mit den in der Affinitätschromatographie verwendeten Geräten und Chemikalien. Im Vordergrund weisen drei mit Gefahrensymbolen gekennzeichnete Flaschen auf das Vorhandensein entzündbarer und ätzender Substanzen hin, die für selektive biochemische Interaktionen und Aufreinigungsprozesse unerlässlich sind. Im Hintergrund arbeitet ein Wissenschaftler im Laborkittel an einer komplexen Maschine, die wahrscheinlich mit der großtechnischen Herstellung und Prozessentwicklung in der Affinitätschromatographie in Zusammenhang steht.
Bei der Affinitätschromatographie werden komplexe Gemische mittels hochselektiver biochemischer Wechselwirkungen getrennt. Diese häufig genutzte Aufreinigungstechnologie trennt Zielmoleküle effizient von Verunreinigungen. Unser Angebot an Affinitätsharzen ist von der Prozessentwicklung bis zur Herstellung im großen Maßstab für einen hohen Durchsatz und eine kosteneffiziente Aufreinigung ausgelegt.
Weitere Informationsquellen
Seite 1 von 2
Protein-A-Affinitätsharze
Eshmuno® A ist ein Harz mit hoher Kapazität für die Aufreinigung von Fc-haltigen Proteinen, wie z. B. monoklonalen Antikörpern (mAk). Dieses Harz kann unter sauren und alkalischen Bedingungen gereinigt werden.
Affinitätsharze für die Aufreinigung von Plasma
Eshmuno® P Anti-A- und Anti-B-Harze entfernen wirksam Anti-A- und Anti-B-Isoagglutinin-Antikörper in Prozessen zur Gewinnung von Immunglobulinen aus Blutplasma, da Anti-A und Anti-B mit einem erhöhten Hämolyserisiko bei Patienten assoziiert sind.
Affinitätsharze für die Proteinaufreinigung
Fractogel® Metallchelat-Harz ermöglicht eine effiziente und kosteneffektive Trennung von Proteinen und Peptiden, insbesondere von Proteinen mit exponierten Histidin-, Cystein- und Tryptophanrückständen, einschließlich Histidin-markierter Proteine.
Unterstützung für Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung
Begleitend zu unserem Produktangebot bietet das Emprove®-Programm drei Arten von Dossiers zur Unterstützung verschiedener Entwicklungsphasen und Schritte in der Produktion wie Qualifizierung, Risikobewertung und Prozessoptimierung. In diesen Dossiers sind umfassende produktspezifische Prüfdaten, Qualitätsangaben und regulatorische Informationen in einem leicht zugänglichen Format zusammengefasst, was die Einhaltung von Compliance-Anforderungen vereinfacht.