Merck
HomeAnwendungenGenomikAnwendungen der Polymerasekettenreaktion
Anwendungen der Polymerasekettenreaktion (PCR)
Reverse-Transkriptase(RT)-PCR beinhaltet die folgenden Schritte: Isolierung von RNA oder mRNA, Primer-Hybridisierung, Erststrang-Synthese und PCR-Amplifikation
Die Polymerasekettenreaktion (PCR) ist ein leistungsstarkes molekularbiologisches Verfahren, das eine effiziente und schnelle In-vitro-Methode zur enzymatischen Amplifikation spezifischer DNA- oder RNA-Sequenzen unterschiedlicher Herkunft bereitstellt. Eine Standard-PCR besteht aus Ziel-DNA, einem synthetischem Oligonukleotid-Primer-Set, das die Ziel-DNA-Sequenz flankiert, einer thermostabilen DNA-Polymerase (normalerweise Taq-Polymerase) und Nukleotiden. Jeder im Thermocycler durchgeführte Amplifikationszyklus besteht aus drei Schritten: Denaturierung doppelsträngiger DNA (dsDNA) zu separater einzelsträngiger DNA, Anlagerung (Annealing) von Primern an die Ziel-DNA-Sequenz und Extension, bei der DNA-Polymerase die DNA von den Primern verlängert und eine neue dsDNA mit einem alten und einem neuen Strang bildet. Die in einem Zyklus synthetisierten Stränge dienen als Template für den nächsten, sodass in nur 20 Zyklen eine millionenfache Vermehrung der DNA-Menge erzielt wird.  
Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR)
Die RT-PCR, oder Reverse-Transkriptase-PCR, ist eine Variation des Standard-PCR-Verfahrens, das die Amplifikation spezifischer mRNA aus sehr kleinen Proben beinhaltet. Sie eliminiert die Notwendigkeit für den mühseligen mRNA-Aufreinigungsprozess, der für konventionelle Klonierungsmethoden erforderlich ist. Bei der RT-PCR werden zusätzlich zu den Standard-PCR-Reagenzien eine reverse Transkriptase und eine RNA-Probe verwendet. Die Reaktionsmischung wird auf 37 ˚C erwärmt, wobei eine komplementäre cDNA-Kopie der RNA-Probe durch reverse Transkriptase hergestellt werden kann. Diese cDNA bindet dann an einen der Primer, wonach die Erststrang-Synthese erfolgt. Ab diesem Schritt wird dann die Standard-PCR durchgeführt, bei der letztendlich die dsDNA erzeugt wird. Die RT-PCR wird häufig mit Echtzeit-PCR (qPCR) kombiniert, die verbreitet zur Quantifizierung der Transkriptmenge in Zellen und Geweben eingesetzt wird.
Heißstart-PCR
Heißstart-PCR ist eine Technologie, die Heißstart-Taq-Polymerase oder den Einbau modifizierter dNTP beim Reaktionsaufbau hemmt, bis eine Hitzeaktivierung stattfindet. Es gibt verschiedene Methoden zur Hemmung der Heißstart-Polymeraseaktivität, wie z.B. chemische Modifikation, antikörpervermittelte und aptamervermittelte Methoden. 
Endpunkt-PCR für lange und präzise Zielamplifikation
Die Endpunkt-PCR wird zum Nachweis des Vorhandenseins von Zielsequenzen und der relativen Abundanz am Ende der Reaktion eingesetzt. Die begrenzte Länge von etwa 5 kb der bei der Standard-PCR hergestellten Sequenzen wird zum Teil durch den Einbau zusätzlicher Faktoren gelöst, die eine „Korrekturleseaktivität“ bereitstellen. Bei der LA- (long and accurate) PCR wird eine zweite thermostabile Polymerase mit 3′→5′ Exonuklease zur Reparatur fehleingebauter terminaler Nukleotide eingesetzt. Dadurch wird eine deutlich höhere Genauigkeit und die Fähigkeit zur Amplifikation von DNA-Zielsequenzen bis zu einer Länge von 40 kb erzielt.
Zugehörige technische Artikel
  • This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
  • Digital PCR is an end-point PCR method that is used for absolute quantification and for analysis of minority sequences against a background of similar majority sequences, e.g., quantification of somatic mutations.
  • Ethidiumbromid ist ein bekannter und verbreitet eingesetzter fluoreszierender Farbstoff für die biotechnologische Forschung.
  • Die Polymerase-Kettenreaktion ist eine der am häufigsten verwendeten Techniken in der Molekularbiologie. Der PCR-Prozess besteht aus drei Hauptschritten: Denaturierung, Hybridisierung und Elongation
  • Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
  • Alle anzeigen (73)
Zugehörige Protokolle
  • Lernen Sie die Standardschritte des PCR-Protokolls kennen und prüfen Sie die Reagenzienlisten oder Zyklusparameter. Bei dieser Methode zur routinemäßigen PCR-Amplifikation von DNA wird die Standard-Taq-DNA-Polymerase verwendet.
  • Als Hybridisierung wird das Erhitzen und Abkühlen zweier einzelsträngiger Oligonukleotide mit komplementären Sequenzen bezeichnet.
  • Erfahren Sie mehr über Methoden zur Berechnung der Schmelztemperatur (Tm) von Oligonukleotiden.
  • Der gesamte PCR-Workflow ist anfällig für Faktoren, die zur Variabilität beitragen. Viele der variablen Komponenten sind unvermeidbar, wie z. B. die Herkunft der Probe oder die Notwendigkeit einer reversen Transkription. Die Planung des Assays ist ebenfalls sehr variabel, kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg einer PCR ausmachen und trägt auch zur Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit eines Assays bei.
  • Das Protokoll des Extract-N-Amp-Kits bietet eine schnelle DNA-Extraktionsmethode, die in 15 Minuten zu einer PCR-bereiten Probe führt. Der optimierte PCR ReadyMix sorgt für eine erfolgreiche und saubere Amplifikation. Der RED-Ladefarbstoff ermöglicht die Probenrückverfolgung.
  • Alle anzeigen (64)