Merck
Olefin-Metathese
Unser Ziel ist es, Sie durch ein ständig wachsendes, innovatives Produktportfolio für die Olefinmetathese zu unterstützen. Im Einklang mit diesem Ziel sind wir eine Partnerschaft mit Umicore PMC eingegangen, um Ihnen ein hervorragendes Angebot an Olefinmetathese-Katalysatoren für die chemische Synthese zu bieten. Unsere exklusive Zusammenarbeit ermöglicht Ihnen nicht nur den direkten Zugang zur Grubbs-Catalyst®-Technologie von Umicore, sondern auch zu deren Know-How in Sachen Entwicklung. Sie profitieren von einer schnellen, zuverlässigen Lieferung von Mengen von wenigen Milligramm bis zu mehreren Kilogramm – und zwar zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis, einschließlich zugehöriger Umicore-Lizenzrechte. Darüber steht Ihnen eine spezifische fachliche Beratung zur Verfügung, die von Nobelpreisträger Robert Grubbs angeboten wird.  
Ausgewählte Best Practices für die Metathese
  • Berücksichtigung der Konzentration: Führen Sie Kreuzmetathese-Reaktionen konzentriert und Makrozyklisierungsreaktionen verdünnt durch.
  • Verdrängen von Sauerstoff: Die Entgasung von Reaktionen mit einem Inertgas vor der Zugabe eines Grubbs-Katalysators kann die Nutzungsdauer und Effizienz des Katalysators verbessern. Die Entgasung während der Reaktion hat den zusätzlichen Vorteil, dass Ethylen aus Metathesereaktionen, bei denen es entsteht, effizient entfernt wird.
  • Auswahl der Lösungsmittel: Berücksichtigen Sie die Löslichkeit und verwenden Sie nach Möglichkeit nicht-koordinierende Lösungsmittel wie Cyclohexan, Toluol oder Dichlormethan.
  • Weitere Vorschläge zur Planung von Metathesereaktionen und zur Fehlerbehebung finden Sie im Metathesis Application Guide
Einfacher Zugang zur Grubbs-Catalyst®-Technologie
Genießen Sie den einzigartigen Zugang zur Grubbs-Catalyst®-Technologie und erleben Sie die zahlreichen Vorteile unserer exklusiven Partnerschaft.
  • Sichere Lieferkette für Metathesekatalysatoren für Mengen zwischen Milligramm und mehreren Kilogramm
  • Schnelle Lieferung von F&E-Mengen
  • Zugang zu fachlicher Expertise unterstützt durch Nobelpreisträger Robert Grubbs
  • Umicore-Lizenzrechte sind im angegebenen Produktpreis enthalten