Merck
Wachstumsfaktoren und Zytokine
Das farbige Diagramm stellt zelluläre Signalwege dar, an denen Interaktionen der VEGF-Familie, intrazelluläre Signalproteine und die Zellmembran beteiligt sind. Es zeigt die VEGF-Bindung an Rezeptoren, vermittelt durch Neuropilin, sowie nachgeschaltete Signalwege, die zur Aktin-Polymerisation führen.
Zytokine und Wachstumsfaktoren sind chemische Botenstoffe, welche die intrazelluläre Kommunikation zur Regulierung der Zell- und Kernfunktionen vermitteln. Diese löslichen Botenstoffe binden Zelloberflächenrezeptoren, die wiederum eine transmembranäre und intrazelluläre Kaskade von Vorgängen im Signaltransduktionsprozess in Gang setzen. Zu den Wachstumsfaktor- und Zytokinrezeptoren gehören viele, die über G-Proteine mit membrangebundener Phospholipase C (PLC) sowie mit Protein-Tyrosin-Kinasen (PTK) verbunden sind. Durch die Aktivierung von Proteinkinasen wird die Phosphorylierung anderer Zellproteine katalysiert, die funktionelle Prozesse in der Zelle steuern oder einen Schritt in einer Proteinkinase-Kaskade darstellen können, die nukleare Vorgänge reguliert.
Abschnitte
Wachstumsfaktoren und ihre Rezeptoren
Zytokine
HumanKine®-Wachstumsfaktoren und -Zytokine
Weitere Informationsquellen
IL-1 (Interleukin-1) ist eines der vielen Interleukin-Zytokine, die in der Zellkultur verwendet werden
IL-1 (Interleukin-1) ist eines der vielen proinflammatorischen Zytokine, die in Zellkulturmodellen verwendet werden
Wachstumsfaktoren werden in der Regel nach Faktoren wie funktionellen Eigenschaften oder Zelltypen und Zellprozessen, die sie regulieren, in „Familien“ eingeteilt. So wirken beispielsweise epidermale Wachstumsfaktoren (EGF) im Allgemeinen auf Epithelzellen, während aus Blutplättchen abgeleitete Wachstumsfaktoren (PDGF) hauptsächlich auf Fibroblasten wirken, die häufig im Bindegewebe vorkommen. Zytokine, die oft mit Wachstumsfaktoren verglichen werden, sind ein zentraler Bestandteil des Signalmechanismus, der die Immunantwort steuert. Neben der Immunaktivität können Zytokine die Zellproliferation, Chemotaxis und sogar die Apoptose steuern. Zytokine und Wachstumsfaktoren ähneln sich in ihrer Struktur und ihrem Wirkmechanismus insofern, als beide an spezifische Zelloberflächenrezeptoren binden, und darüber hinaus Rezeptoren binden, die bestimmte strukturelle Homologien teilen.
Andere Wachstumsfaktoren, Zytokine und Chemokine werden mit Zelldefekten und der Entstehung von Krankheiten in Verbindung gebracht, was angesichts ihrer entscheidenden Funktionen in einer Vielzahl biologischer Prozesse nicht überrascht. Wir bieten verschiedene Inhibitoren, Agonisten und Antagonisten für die Identifizierung und Validierung von Targets bei der Wirkstoffforschung an. Entdecken Sie unsere hochwertigen rekombinanten Proteine für Wachstumsfaktor- und Zytokinstudien, um konsistente Ergebnisse in der Signaltransduktion zu erzielen.
Wachstumsfaktoren und ihre Rezeptoren
Zu den Wachstumsfaktoren, die Tyrosinkinase-Rezeptoren aktivieren, gehören der epidermale Wachstumsfaktor (EGF), Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGF), der aus Blutplättchen abgeleitete Wachstumsfaktor (PDGF), Neurotrophine, der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor (VEGF) und der insulinähnliche Wachstumsfaktor (IGF). Zu den Rezeptor-Tyrosinkinasen, die durch diese Liganden aktiviert werden, gehören:
  • EGF-Rezeptoren (EGFR) – Mitglieder der epidermalen Wachstumsfaktor-Familie (zu der auch Her-2/ErbB-2 gehört) werden mit der Proliferation und dem besseren Überleben von Tumorzellen, Angiogenese und Metastasierung in Verbindung gebracht.
  • FGF-Rezeptoren (FGFR) – Der Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Signalweg ist an der Proliferation, Migration, Differenzierung und dem Überleben embryonaler Zellen beteiligt. In einem adulten Organismus haben FGFR eine Funktion bei der Gewebereparatur und bei der Reaktion auf Verletzungen.
  • PDGF-Rezeptoren (PDGFR) – Rezeptoren für den aus Blutplättchen abgeleiteten Wachstumsfaktor aktivieren verschiedene Enzyme, Transkriptionsfaktoren und Adaptormoleküle. PDGF spielen eine wichtige Rolle in der Embryonalentwicklung, der Wundheilung und Regulierung des interstitiellen Flüssigkeitsdrucks in Geweben.
  • Trk- Die Tyrosinkinase-Familie der Zelloberflächenproteine besteht aus Tyrosinkinasen, die als Rezeptoren für Neurotrophine fungieren. Trk unterstützen neuronales Überleben, Axon- und Dendritenwachstum, Chemoattractanten und synaptische Plastizität.
  • VEGF-Rezeptoren (VEGFR) – Mitglieder der Rezeptorfamilie für den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor sind spezifische Tyrosinkinase-Rezeptoren, die an der Vermittlung der Proliferation von Endothelzellen der Blutgefäße, Angiogenese, Vaskulogenese und der embryonalen Organisation des Gefäßsystems beteiligt sind.
Zytokine
Wie Wachstumsfaktoren sind auch Zytokine lösliche Signalmoleküle, die wesentliche biologische Prozesse auslösen oder regulieren. Neben ihrer Rolle bei der Entzündungsförderung und -hemmung können Zytokine auch die Aktivierung, Differenzierung, Proliferation oder Migration von Immun- und Nicht-Immunzelltypen regulieren.
HumanKine®-Wachstumsfaktoren und Zytokine
Wir sind stolz darauf, Ihnen Wachstumsfaktoren und Zytokine der Reihe HumanKine® anbieten zu können. Diese hochreinen Reagenzien werden mittels einer effizienten Technologie auf der Basis menschlicher Zellen entwickelt und sind eine ausgezeichnete Wahl für Ihre kritischen Forschungsanwendungen in den Bereichen Entzündungen, Krebs, Stammzellen und Antikörperentwicklung.
HumanKine®-Wachstumsfaktoren werden/sind:
  • Produziert in HEK-293-Zellen
  • Rekombinant und frei von tierischen Bestandteilen für verschiedene Anwendungen
  • Bekannt dafür, dass sie authentische menschliche Glykosylierungs- und posttranslationale Modifikationsmuster aufweisen