Bulkpulver-Transferbeutel
Wir sind eine Partnerschaft mit ILC Dover, dem Hersteller des EZ BioPac® Pulvertransferbeutels, eingegangen, und haben diesen Beutel mit unserer Right Sized Weighing-Technologie kombiniert, um Ihnen die einfachste und leichteste Lösung für den Pulvertransfer zu bieten.
Branchenführendes Design für Transferbeutel
- Das einzigartige Beuteldesign verhindert das Verschüttrisiko und ist mit einem kompatiblen Außenbehälter versehen und getestet, um einen sicheren Transport zu gewährleisten
- Der von ILC Dover patentierte Amorflex® 114-Film mit antistatischen Eigenschaften gewährleistet eine Produktabgabe von 99,9 % - Spülen ist nicht erforderlich
- Der staubfreie Transferprozess umfasst mehrere Optionen für den Anschluss an Hydratationsgefäße: Flanschdichtung, Anschluss ohne Dichtung oder Stretch Fit
- Ergonomisches Design für leichtes Anheben, mit Taschengriff für kleinere Beutel oder Hebeschlaufen für größere Beutel
Right Sized Weighing-Technologie
- Zielgewichte bis zu 100 kg, optimiert für den Betrieb Ihrer Einheiten
- Jede Einheit wird auf +/- 0,5 % des Zielgewichts genau befüllt, wobei das Nettogewicht auf jedem Behälter aufgedruckt ist
- Detaillierter Chargenbericht für jede Produktcharge mit Angabe des Tara-, Brutto- und Nettogewichts des nummerierten Behälters
Ein intuitiver Ansatz für das Handling von Bulkpulver
Stellen Sie sich vor, Sie sparen Zeit und Geld, indem Sie die Wiegevorgänge an Ihrem Standort abschaffen. Zu den Vorteilen für Bediener gehören die Beseitigung von Risiken, die durch sich wiederholende Bewegungen, die Exposition gegenüber Staub und das Handling übergroßer Pulverbehälter entstehen. Die Vorteile für Ihren Prozess? Ein insgesamt noch hygienischerer Betrieb, eine einfachere Reinigung, geringere Wechselzeit für die Hydrierausrüstung und ein geringeres Risiko der Keimbelastung des Umfelds durch zu starke Staubbelastung. Zusammengenommen können diese Vorteile zu Zeit- und finanziellen Einsparungen führen. Lassen Sie sich mehr von uns zeigen.
Handling von EZ BioPac® im Vergleich zu herkömmlichem Bulkpulver
Zugehörige Produktinformationen
Datenblatt: Bulk Powder Transfer Bag
Schematische Darstellung: EZ BioPac® Bag