Merck
NHC-Liganden & -Komplexe
Häufig eingesetzter NHC-Ligand, umgeben von Metallen für die Katalyse
Wir freuen uns, ein vielfältiges Portfolio N-heterocyclischer Carben- (NHC) Liganden und NHC-Komplexe für Anwendungen in der metallorganischen Chemie und chemischen Katalyse anbieten zu können. Die Organokatalyse auf NHC-Basis hat sich als sehr nützlich erwiesen, wenn es darum geht, alternative Synthesewege zu Zielmolekülen zu finden, deren Herstellung bisher schwierig war. 
NHC-Hilfsliganden sind besonders geeignet aufgrund ihrer Fähigkeit:
  • eine unglaubliche Bandbreite an Transformationen zu vermitteln
  • eine robuste Stabilität der Metallzentren zu bieten
  • sich an jedes Übergangsmetall in hoher oder niedriger Oxidationsstufe und an Hauptgruppenelemente zu binden
  • in vielen Reaktionen aktiver als verwandte Phosphinkatalysatoren zu sein
  • leicht modifiziert werden zu können, um Chiralität, Immobilisierung und H2O-Löslichkeit einzubeziehen 
Lesen Sie mehr
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 39
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 39
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 39 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 2
Seite 1 von 2
Unsere breite Palette stabiler NHC-Liganden weist eine hohe Aktivität und Selektivität mit hoher Stabilität und Toleranz bei verschiedenen wichtigen organischen Umwandlungen auf, wenn sie mit Metall-Präkatalysatoren kombiniert werden.
  • NHC-Imidazolidin-Liganden mit sterisch belastenden Gruppen wie Mesityl, Isopropyl und Adamantyl werden häufig in Arylierungsreaktionen, Sonogashira-Reaktionen und Ringschluss-Metathese-Reaktionen (RCM) verwendet.
  • NHC-Triazolium-Liganden haben sich für viele synthetische Reaktionen als nützlich erwiesen, darunter intermolekulare Homodimerisierungsreaktionen, intramolekulare Stetter-Reaktionen, oxidative Michael-Additionsreaktionen, oxidative Amidierung oder Azidierung, asymmetrische Acylierung, gekreuzte Acyloin-Kondensationen, Domino-Ringöffnungs-Redox-Amidierung, Knoevenagel-Kondensation, Claisen-Umlagerung, Lewis-Säure- und N-heterocyclische Carben-katalysierte Cyclokondensationsreaktionen und enantioselektive Cyclisierungen mit Bode-Katalysatoren.
Unser Ziel ist es, Ihre herausragenden Forschungsprojekte in der NHC-Liganden-vermittelten Chemie zu beschleunigen. Zu diesem Zweck bieten wir ein Liganden-Kit an, das aus einer Reihe sterisch anspruchsvoller NHC-Liganden besteht. Entdecken Sie, wie unsere NHC-Liganden und -Komplexe in Ihrer Koordinationschemie einen Unterschied machen können.
Zugehörige Produktressourcen