Merck
HomeAnwendungenGenomikDNA- & RNA-Aufreinigung
DNA- & RNA-Aufreinigung
Struktur der DNA - es werden verschiedene Methoden für die DNA-Aufreinigung verwendet.
Die Extraktion von DNA und RNA ist eine grundlegende Methode in der Molekularbiologie. Hochwertige, hochreine Nukleinsäure ist wichtig für zahlreiche Forschungs- und klinische Anwendungen. Die Nukleinsäureaufreinigung ist ein erster Schritt in vielen molekularbiologischen und genomischen Arbeitsabläufen. 
DNA- und RNA-Proben werden oftmals aus Rohpräparaten gewonnen. Genomische DNA, Plasmid-DNA und Gesamt-RNA können aus verschiedenen Quellen extrahiert werden. Dazu gehören Bakterien- und Säugerzellen, Pflanzengewebe, Schimmelpilzgewebe, Säugergewebe, Blut, Plasma, Serum, Viren, Wangen- und Nasenabstriche, Gelmatrizen, PCR und andere enzymatische Reaktionen. Die Isolierung von Nukleinsäure aus diesen Proben beinhaltet oftmals eine Lyse von Zellmembranen oder Probenhomogenisierung, gefolgt von der Entfernung von Proteinen, Enzymen, Detergenzien, Salzen und Lipiden. 
Gebräuchliche Methoden umfassen:
  • Alkalische Extraktion
  • Phenol-Chloroform-Extraktion
  • Cäsiumchlorid(CsCl)-Dichtegradientenzentrifugation
  • Oligo(dT)-Zellulose-Chromatographie
  • Kieselsäure-Matrices
  • Glas-Beads
  • Kieselgur
  • Anionenaustauschchromatographie
  • Größenausschlusschromatographie
Die beste Aufreinigungsmethode wird durch die abschließende Anwendung bestimmt. Zu den Downstream-Anwendungen gehören PCR, qPCR, Restriktionsverdau, Ligation, Klonierung, Genotypisierung, Genexpressionsanalyse, Next Generation Sequencing (NGS) und Northern/Southern Blots.
Zugehörige technische Artikel
Zugehörige Protokolle
  • Handhabungs- und Stabilitätstechniken zur Verringerung von Abweichungen und zur Sicherstellung störungsfreier Experimente.
  • Aus genomischer DNA, Proteinen, Ribosomen und der Bakterienzellwand aufgereinigte Plasmide werden in der molekularbiologischen Forschung eingesetzt. Verschiedene Verfahren für die Plasmid-DNA-Aufreinigung wurden entwickelt.
  • GenomePlex® Whole Genome Amplification is the method of extracting DNA from the animal sample. GenomePlex® products have been used to amplify genomic DNA from chicken, porcine, bovine, fish, and shrimp source.
  • This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
  • 0,1 mE RNase, DNase-frei baut in 30 min bei 37 °C in einem Reaktionsvolumen von 50 µl Wasser in PCR-Qualität 1 µg RNA ab. Die Proteinkonzentration von RNase, DNase-frei beträgt 0,5 µg/µl.
  • Alle anzeigen (61)