3D-Biodruck
Der 3D-Biodruck ist ein additiver Fertigungsprozess mit Biomaterialien, lebenden Zellen und aktiven Biomolekülen zur Erzeugung von Strukturen, die Eigenschaften von natürlichem Gewebe imitieren. Der Biodruck unterscheidet sich vom 3D-Druck vorwiegend durch die Zugabe lebender Zellen zu nicht-toxischen Hydrogelen, die das extrazelluläre Matrixmilieu imitieren und die Zelladhäsion, -proliferation und -differenzierung nach dem Drucken unterstützen.
Der Biodruck-Prozess beginnt mit der 3D-Bildgebung, um die exakten Abmessungen des Gewebes zu erhalten. Ähnlich wie beim konventionellen 3D-Druck wird ein digitales Modell Schicht für Schicht erzeugt, um ein physikalisches 3D-Objekt herzustellen. Um die Zellviabilität zu optimieren und eine für die homogene Verteilung von Zellen ausreichende Druckauflösung zu gewährleisten, sind sterile Druckbedingungen erforderlich. Je nach Anwendung wird das Biomaterial (z.B. Alginat, Collagen, Gelatine oder Hyaluronan) zur Unterstützung des Zellwachstums mit lebenden Zellen kombiniert, um die Biotinte herzustellen. Unter Anwendung eines hochgradig kontrollierten Schicht-für-Schicht-Ansatzes wird die Biotinte mit einer extrusions-, tintenstrahl- oder laserbasierten 3D-Drucktechnik abgegeben. Diese 3D-Gewebekonstrukte verfestigen unter UV-Licht, chemischer Stimulierung oder Hitze und stellen ein stabiles Wachstumsmilieu bereit.
Aufgrund der hochgradigen Kontrollierbarkeit hat sich der 3D-Biodruck als eine wichtige Forschungstechnologie für Wirkstoffprüfungen und klinische Studien, den Ersatz funktionaler Organe, die regenerative Medizin und andere Anwendungen in der Kosmetik und Körperpflege entwickelt. Wissenschaftler arbeiten an der Entwicklung neuer Materialien und Druckmethoden für den 3D-Druck in der Medizin, um die Eigenschaften der gedruckten Konstrukte gezielt abzustimmen, sodass sie die mechanischen Eigenschaften von Haut-, Knochen-, Knorpel-, Nerven-, Herz-, Muskel- und Dentalgewebearten genauer imitieren.
Zugehörige technische Artikel
- Find use of RESOMER® biodegradable polymers in medical device applications research.
- Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
- In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- Alle anzeigen (12)
Mehr Artikel finden