Merck
Absorptionsmittel und Adsorbentien
Adsorbentien und Absorptionsmittel sind für das Management von Substanzen in Flüssigkeiten und Gasen unerlässlich. Adsorbentien wie Aktivkohle, die in der Luft- und Wasseraufbereitung verwendet werden, ziehen Moleküle an und halten sie an ihrer Oberfläche fest, während Absorptionsmittel wie Natronkalk Stoffe in ihre innere Struktur ziehen, um Gase oder Flüssigkeiten aufzusaugen. Beide Arten sind in verschiedenen Prozessen unentbehrlich. Sie gewährleisten die Reinheit und Integrität der Versuchsergebnisse, reinigen Substanzen, entfernen Verunreinigungen und bewahren die Qualität von Lösungsmitteln und Reagenzien, was letztlich die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse erhöht.
Abschnitte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 85
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 85
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 85 Suchergebnissen angezeigt.
Aktivkohle-Adsorbens
Aktivkohle-Adsorbens wird aufgrund seiner großen Innenoberfläche häufig zur Adsorption, Entfärbung und Aufreinigung von Gasen und Flüssigkeiten sowie als Katalysatorträger verwendet. Sie eignet sich für verschiedene Anwendungen, wobei pulverförmige Aktivkohle (PAC) eine einfachere Beladung ermöglicht und granulierte Aktivkohle (GAC) für Prozesse mit geringem Widerstand bei Gasen gut geeignet ist. Diese vielseitige Substanz, die sich durch eine poröse, schwammartige Struktur mit ausgezeichneter Adsorptionsfähigkeit auszeichnet, ist in der Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie im Umweltschutz unverzichtbar. Aktivkohle, die aus natürlichen Materialien wie Kiefernholz oder Steinkohle gewonnen wird, ist eine nachhaltige Wahl für verschiedene Anwendungen.
Natronkalk als CO2 -Absorptionsmittel:
Natronkalk absorbiert wirksam CO2 aus Luft und Gasen und bietet eine große innere Absorptionsfläche und eine Kapazität von mindestens 25 %. Es eignet sich für kleine und große Absorptionsanlagen in Laboren und technischen Einrichtungen. Darüber hinaus enthalten einige Produkte Natronkalk mit einem Indikator, der sich während der Absorption von CO2 verfärbt und so eine effiziente Überwachung gewährleistet, ohne dass CO2 wieder in die Umwelt freigesetzt wird.
Wasserabsorptionsröhrchen:
Wasserabsorptionsröhrchen werden eingesetzt, um Reagenzien oder Lösungsmittel trocken zu halten, insbesondere bei Verfahren wie der Karl-Fischer-Titration oder beim Arbeiten mit Lösungsmitteln aus Entnahmesystemen. Diese Röhrchen verfügen außerdem über einen Indikator in der Füllung, der den Grad der Entfernung anzeigt.
Zugehörige Produktressourcen