Merck
gDNA-Aufreinigung
GenElute™-E-Kits zur Aufreinigung genomischer DNA in einem Spin
DNA-Aufreinigungskits werden verwendet, um DNA aus Proben zu extrahieren und zu isolieren, wobei biologische und chemische Verunreinigungen wie Zelltrümmer, Serum, Proteine, Lipide und Ionenkomponenten entfernt werden. DNA-Aufreinigungskits werden auch zur Aufreinigung und Vorbereitung von DNA-Proben für die Verwendung in verschiedenen Downstream-Anwendungen wie Klonierung, Geneditierung, In-situ-Hybridisierung, PCR, qPCR, Multiplex-PCR, Sequenzierung und Next Generation Sequencing (NGS) verwendet.
Lesen Sie mehr über
GenElute™-Kits zur DNA-Aufreinigung
In herkömmlichen GenElute™-Kits zur DNA-Aufreinigung wird ein Kieselharz verwendet, um DNA unter stark salzhaltigen Bedingungen stark zu binden, wodurch Proteine, kleine RNA und andere Moleküle durch Waschschritte unter Verwendung einer Salz-/Ethanollösung entfernt werden können. Nach dem Waschen wird die aufgereinigte DNA in Wasser oder TE-Puffer eluiert. Wir bieten eine breite Palette an speziell auf bestimmte Probentypen zugeschnittenen GenElute™-Kits zur DNA-Aufreinigung an. Sie ermöglichen die Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) aus Zellkulturen, Säugetiergewebe, Blut, Bakterien, Viren, Pflanzengewebe, Boden, Wasser, Urin und Stuhl. GenElute™-Kits für zellfreie DNA erzielen eine schnelle und effiziente Aufreinigung zirkulierender freier DNA (cfDNA) zur Gewinnung zellfreier DNA-Fragmente im Bereich von 100 bp - 500 bp und sind für eine Vielzahl von Downstream-Anwendungen einschließlich Next Generation Sequencing, qPCR und Bisulfit-Sequenzierung geeignet.
Leistungsmerkmale:
  • DNA-Aufreinigungsverfahren auf Kieselsäurebasis
  • Hochreine DNA mit hoher Ausbeute bei sehr niedrigen Kosten pro Präparat
  • Das am häufigsten eingesetzte Verfahren zur DNA-Aufreinigung in Laborarbeitsabläufen
  • Protokoll in ~ 90 Minuten (variiert je nach Lysezeit)
  • Umfassendes Kit-Portfolio, das auf bestimmte Probentypen ausgerichtet ist
  • Vakuum- und Spin-Formate
  • Mehranalyten- (duale RNA/DNA-Aufreinigungskits) verfügbar
GenElute™-E-Kits zur DNA-Aufreinigung in einem Spin
In GenElute™-E-Kits für die DNA-Aufreinigung wird ein Negativ-Chromatographie-Verfahren eingesetzt, das auf Größenausschluss beruht, um Nukleinsäure in einem einzelnen Spin zu isolieren und aufzureinigen. In der Größenausschlusschromatographie werden die Moleküle nach Größe getrennt. Kleinere Moleküle wie Proteine, Lipide und Ionenkomponenten werden in den Poren der stationären Phase der Säule eingefangen. Größere DNA-Moleküle durchfließen die Säule schnell, da sie zu groß sind, um in die Poren einzudringen. Unter Ausnutzung dieses Größenunterschieds ermöglichen die GenElute™-E-Aufreinigungskits die DNA-Aufreinigung in einem einzelnen Spin, ohne mehrere Binde- und Waschschritte erforderlich zu machen. 
Leistungsmerkmale:
  • Auf Negativ-Chromatographie und Größenausschluss basierende DNA-Aufreinigungsmethode
  • Vereinfachter Arbeitsablauf
  • Schnellprotokoll (3 Minuten manuelle Arbeitszeit, insgesamt 15-45 Minuten abhängig von der Lysezeit)
  • Weniger chemische Verunreinigungen, ohne chaotrope Salze oder Alkoholwaschlösungen, die Downstream-Prozesse wie PCR hemmen können
  • Weniger biologische Verunreinigungen, weniger Scherung der genomischen DNA aufgrund der geringeren Anzahl von Spin-Schritten
  • Weniger Kunststoffabfall und keine gefährlichen Binde- oder Waschpuffer
  • Umweltfreundliche Verpackung
  • Leicht verständliche Protokolle und Checklisten
  • Portfolio maßgeschneiderter Kits für genomische DNA-Aufreinigung, PCR-Reinigung und Gelextraktion
EXTRACT-N-AMP™-PCR-KITS
Extract-N-Amp™-PCR-Kits sind die ersten integrierten DNA-Extraktions- und Amplifikationskits für Blut-, Gewebe- und Pflanzenproben. Diese innovativen Kits enthalten alle Reagenzien, die zur schnellen Freisetzung von DNA und Amplifikation von Zielen von Interesse mittels PCR erforderlich sind. Durch eine neue Extraktionsmethode werden langwierige enzymatische Aufschlüsse und Homogenisierung verkürzt. Das Kit enthält außerdem einen Heißstart PCR ReadyMix™, der speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt formuliert ist. 
Leistungsmerkmale:
  • Integrierte Aufreinigung und Amplifikation 
  • Vereinfachte Probenverarbeitung
  • Die Kits enthalten alle Reagenzien, proprietären Puffer und Enzyme, die für die schnelle Extraktion und Amplifikation von Zielmolekülen aus einer Vielzahl von Zellen und Geweben benötigt werden
  • Der REDExtract-N-Amp™-PCR-ReadyMix™ enthält einen inerten Farbstoff, der als Tracking-Farbstoff dient und mit dem die PCR-Reaktionen einfach auf Agarosegele zur Analyse aufgetragen werden können.
Weitere Produktinformationen