Anwendungen von Pflanzenkulturreagenzien
Für die Kultur von Pflanzenzellen, wie z. B. Saatgutkultur, Meristemkultur, Kalluskultur, Knospenkultur und andere pflanzliche Gewebekulturen, werden spezielle Supplemente und Reagenzien benötigt. Wir bieten Geliermittel, Pflanzenwachstumsregulatoren, Auxine, Cytokinine, Spezialwasser und andere Supplemente wie Antibiotika und Aminosäuren zur Unterstützung des Wachstums und der Entwicklung von Pflanzenzellen in der Kultur.
Geliermittel für die Pflanzengewebekultur
Pflanzengewebe wird in flüssigem Medium kultiviert oder auf ein Gelsubstrat aufgebracht. Agar wird seit langem als Geliermittel für die Pflanzengewebekultur verwendet. Phytagel™ ist ein Agarersatz, der aus einem für die Pflanzenkultur optimierten bakteriellen Substrat hergestellt wird. Es erzeugt ein klares, farbloses, hochfestes Gel, das den Nachweis mikrobieller Kontamination erleichtert. Agargel™ ist ein Gemisch aus Agar und Phytagel™, das entwickelt wurde, um die Glasbildung in Pflanzengewebekulturen zu kontrollieren, und ein halbtransparentes Gel erzeugt, das sich hervorragend zum Nachweis von Kontaminationen eignet. Das Geliermittel Gelrite® (Gelzan™) ist ein weiterer Agarersatz, der für Pflanzengewebekulturen eingesetzt werden kann.
Abschnitte
Pflanzenwachstumsregulatoren
Pflanzenwachstumsregulatoren können das Zellwachstum fördern und Stoffwechselvorgänge in Pflanzenzell- und Gewebekulturprotokollen anregen. Zu den Pflanzenwachstumsregulatoren gehören Auxine, Cytokinine und Zeatin. Unsere Sammlung von Pflanzenhormonen umfasst Abscisin-, Jasmon- und Gibberellinsäure. Zu den für Pflanzenzellkulturen validierten Herbiziden gehören Dicamba und Glyphosat (Roundup®).
Pflanzliche Auxine und Cytokinine
Auxine werden in der pflanzlichen Zellkultur zur Förderung der Zellteilung, der Zellstreckung und der Kallusbildung eingesetzt. Unser Auxin-Katalog umfasst das in der Pflanzenzellkultur am häufigsten verwendete Auxin - 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure - sowie 3-Indolessigsäure, 1-Naphthalinessigsäure, Phenylessigsäure, 2,3,5-Triiodbenzoesäure und 2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure.
Cytokinine fördern die Zellteilung und -differenzierung in der pflanzlichen Gewebekultur. Kinetin und Benzylaminopurin sind die in der Pflanzenzellkultur am häufigsten verwendeten Cytokinine. Zu unseren für die Pflanzenkultivierung zugelassenen Cytokininen gehören Kinetin, Benzylaminopurin, Adenin, Zeatin und Thidiazuron.
Vitamingemische für Pflanzenkulturen und andere Reagenzien
Für die Gewebekultur von Pflanzen werden spezielle Nährmedien und Supplemente benötigt. Wir bieten die Vitaminmischung nach Gamborg, Salze, Bananenpulver, Antibiotika (Neomycin, Rifampicin, Vancomycin, Paromomycin), Spezialwasser wie Meer- und Kokoswasser sowie andere wichtige Supplemente zur Optimierung des Wachstums von Pflanzenzellen und -geweben in Kulturen an.
Zugehörige Produktressourcen
- Antibiotics in Plant Tissue Culture Protocol
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
- Classical Plant Media Formulations
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.
- Explant Sterilization – Plant Tissue Culture Protocol
Surface sterilizing plant material is an important for plant tissue culture. Commonly used disinfectants for plant tissue culture and methods for disinfecting seeds are included.
- Growth Regulators – Plant Tissue Culture Protocol
Use the tables in this protocol to assist in the preparation of auxins, cytokins, and other regulators for use in plant cell culture media.
- Media Preparation – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
- Pathology Media – Plant Tissue Culture Protocol
Fungal and Bacterial Detection Media, Media Preparation and Storage, Media Composition Table.
- Phycology Media in Plant Tissue Culture
Phycology media can be prepared from concentrated solutions or from powdered salt mixtures. The concentrated solutions are complete, including vitamins, and should be stored frozen.
- Brochure: Plant Tissue Culture Products to Ensure Your Sucess
- Silver Thiosulfate – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.
- Vitamin Mixtures – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation of Solutions from Packaged Powder, Media Preparation using Vitamin Solutions, Vitamin Mixtures Composition Table