Biosensoren & Biobildgebung
Biosensorik und Biobildgebung ermöglichen die Untersuchung biologischer und pathologischer Prozesse in lebenden Systemen auf molekularer Ebene. Ein Biosensor ist ein Gerät zum Nachweis des Vorhandenseins oder der Konzentration eines biologischen Analyten, einer biologischen Struktur oder eines Mikroorganismus. Biosensoren werden in der Bioelektronik, der Lebensmittelkontrolle und Umweltanalytik sowie in biomedizinischen Anwendungen eingesetzt, um Krankheitserreger, Lebensmittelgifte und Biomarker für Krankheiten zu erkennen.
Biosensoren bestehen aus drei Hauptkomponenten: einem Erkennungselement, mit dem der Analyt identifiziert und ein Signal erzeugt wird, einem Signalwandler und einem Lesegerät zur Messung und Quantifizierung des empfangenen Signals. Biorezeptoren, wie z. B. Antikörper, Nukleotide, Enzyme oder Proteine, fungieren als Erkennungsmoleküle, die an einen bestimmten Zielanalyten oder Biomarker binden oder mit diesem interagieren. Die Funktion von Signalwandlern kann über eine Vielzahl von physikalisch-chemischen Eigenschaften wie elektrische, elektrochemische, optische oder magnetische Ausgangssignale erfolgen.
Die Biobildgebung ist eine optische Form der Biosensorik, mit der nicht-invasive, visuelle Darstellungen biologischer Prozesse in Zellen, Geweben und Anatomie erstellt werden, um eine genauere Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu ermöglichen.
Zu den diagnostischen Bildgebungsmodalitäten für In-vivo-Anwendungen gehören Röntgen, Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRI) und fMRI sowie Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Zu den In-vitro-Anwendungen gehören häufig die hochauflösende Bildgebung, die Zwei-Photonen-Fluoreszenzanregungsmikroskopie, die Fluoreszenzerholung/-umverteilung nach Photobleichung (FRAP) und die Fluoreszenzresonanzenergietransfer-Technologie (FRET).
Weitere Informationen finden Sie in unserer Publikation Material Matters™ zum Thema Bioassays und Biobildgebung.
Zugehörige technische Artikel
- Professor Ebrahimi and Professor Robinson (Pennsylvania State University, USA) summarize recent advances in the synthesis of these 2D materials, resulting material properties, and related applications in biosensing of neurotransmitters, metabolites, proteins, nucleic acids, bacterial cells, and heavy metals.
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.
- We presents an article concerning the applications of high-purity single-walled nanotubes in electronic and biomedical fields.
- Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(1-6) linkages. The remaining a(1-3) linkages account for the branching of dextran. Conflicting data on the branch lengths implies that the average branch length is less than three glucose units. However, other methods indicate branches of greater than 50 glucose units exist.
- Alle anzeigen (44)
Zugehörige Protokolle
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- Alle anzeigen (1223)