ZooMAb®-Antikörper
Unsere Plattform für rekombinante ZooMAb® Antikörper stellt eine völlig neue Generation rekombinanter monoklonaler Antikörper dar, die eine überlegene Spezifität und Affinität eines monoklonalen Antikörpers, die Reproduzierbarkeit einer rekombinanten Technologie und „grünere“, nachhaltigere Alternativen bieten. Jeder ZooMAb® Antikörper wird mit unserem proprietären rekombinanten Expressionssystem hergestellt, bis zur Homogenität aufgereinigt und präzise dosiert, um eine robuste und hoch reproduzierbare Chargenkonsistenz zu erreichen. Jeder Antikörper ist so validiert, dass er in mehreren Anwendungen, einschließlich seiner häufigsten Anwendung, zuverlässig funktioniert. Um weitere Informationen über die herausragenden Vorteile unserer rekombinanten ZooMAb® Antikörpertechnologie zu erhalten, besuchen Sie unsere Seite mit den technischen Informationen zu ZooMAb®.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Antikörper für Ihre Anwendung?
Verwenden Sie unser Suchwerkzeug Antibody Explorer, um Antikörper nach Klonalität, Anwendung, Speziesreaktivität, Konjugat, Wirtsspezies und Form anzeigen zu lassen und zu vergleichen.
Sie haben nicht gefunden, was Sie brauchen?
Unser Angebot umfasst die ZooMAb®-Auftragsentwicklung von Antikörpern, die speziell auf Ihre Targets und Anwendungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie von unserer umfangreichen Expertise in den Bereichen Design und Herstellung von Immunogenen, Antikörperentwicklung und -screening, anwendungsspezifische Prüfung und Antikörperherstellung in der für Ihre Ziele relevanten Größenordnung.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
Sofern in der/den Produktspezifikation(en) nicht anders angegeben, wird jedes Antikörperprodukt ausschließlich für den internen Forschungsgebrauch verkauft und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf kommerzielle, diagnostische oder therapeutische Zwecke. Unsere Validierungsverfahren beziehen sich ausschließlich auf Forschungszwecke. Durch diese Verfahren wird weder bestätigt noch versichert, dass unsere Antikörper für nicht autorisierte Zwecke, wie hier dargelegt, verwendet werden können.
Überlegene Qualität monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Unsere erste Gruppe ZooMAb® Antikörper stammt vom Kaninchen, das eine Vielzahl erwünschter Antikörper gegen "schwierige" Immunogene in Mäusen produzieren kann, darunter kleine Moleküle (Verbindungen < 600 kDa), Peptide und Antikörper, die spezifisch für posttranslationale Modifikationsstellen (PTM) ausgelegt sind. Durch die Erkennung einer höheren Diversität von Epitopen pro Antigen auf picomolarem Niveau mit hoher Spezifität liefern Kaninchen-Antikörper sowohl bei Standard-Assays als auch bei Färbeanwendungen häufig ausgezeichnete Ergebnisse. Weitere Informationen zu häufig gestellten Fragen finden Sie auf unserer FAQ-Seite mit Informationen zu ZooMAb® Antikörpern.
Preisgekrönte Innovation
Die Plattform rekombinanter monoklonaler Antikörper der Marke ZooMAb® wurde von CiteAb, einem führenden Anbieter von Zitationen und Marktdaten im Bereich der Biowissenschaften, als „Innovatives Produkt des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Wir setzen immer wieder neue Maßstäbe, um Ihnen zu helfen, Ihre nächste große Entdeckung zu machen – Vial für Vial.
- Lesen Sie in der Publikation zur Preisverleihung von CiteAb mehr darüber, was ZooMAb® Antikörper auszeichnet.
- Erfahren Sie in diesem CiteAb-Interview mehr darüber, wie wir mit ZooMAb® Antikörpern Innovationen vorantreiben.
Vorteile der ZooMAb® Antikörpertechnologie im Vergleich zu herkömmlichen Antikörpern
Maximale Stabilität und maximaler Komfort
Jeder ZooMAb® Antikörper wird als lyophilisiertes Produkt geliefert, einzeln verpackt, um Langzeitstabilität und schnelleren Versand zu gewährleisten und nicht wertschöpfende Kosten zu minimieren, die typischerweise durch die Handhabung von Flüssigkeiten in der Kühlkette entstehen, einschließlich der beim Transport verwendeten wärmeisolierten Verpackung. Daher zeichnet sich jeder ZooMAb® Antikörper durch außergewöhnliche Stabilität aus und kann im Bedarfsfall bei Umgebungstemperatur transportiert und gelagert werden.
Ohne Konservierungsmittel
Jeder ZooMAb® Antikörper ist frei von Bioziden wie Natriumazid oder Konservierungsmitteln tierischen Ursprungs wie Rinderserumalbumin (BSA) und wird in einer einfachen phosphatgepufferten Kochsalzlösung (PBS) mit Trehalose abgefüllt. Durch die Verwendung von ZooMAb® Antikörpern werden Komplikationen, die aus potenziell gefährlichen Materialien oder lokalen Sicherheitsbeschränkungen resultieren können, minimiert, so dass sie sich sowohl für Anwendungen in vivo als auch in vitro eignen.
Frei von tierischen Bestandteilen
Jeder ZooMAb® Antikörper wird hergestellt, ohne dass Tiere verletzt oder getötet werden. Das proprietäre rekombinante Expressionssystem macht eine mühsame Zellfusion und Hybridomkonstruktion überflüssig und bietet gleichzeitig eine höhere Spezifität, Affinität und Reproduzierbarkeit als monoklonale Gegenstücke.
Mehrere Packungsgrößen für Ihre spezifischen Anforderungen
Jeder ZooMAb® Antikörper ist mit 25 µl lyophilisierten Äquivalenten voraliquotiert, um die Produkthaltbarkeit zu maximieren. Sie kaufen also nur das, was Sie brauchen, und resuspendieren die Menge, die Sie für Ihre Forschung benötigen.
Konsistenz für jede Anwendung
ZooMAb® Antikörper werden für Sie rekombinant hergestellt, aufgereinigt und voraliquotiert. Jeder Antikörper wird in unseren eigenen Labors in mindestens 3 Anwendungen geprüft und es wird sichergestellt, dass er bei Western Blotting, Immunfluoreszenz und anderen gängigen Anwendungen erwartungsgemäß funktioniert.
Bleiben Sie in Kontakt und teilen Sie uns Ihr Feedback mit
Verwenden Sie den praktischen QR-Code, der auf jedem ZooMAb® Produktetikett aufgedruckt ist, um aktuelle Informationen zu den neuesten Ergänzungen unseres ZooMAb® Antikörper-Portfolios zu finden und Ihre Erfahrungen mit diesen Produkten zu teilen. Unsere ZooMAb® Antikörper werden abgestimmt auf Ihre Anforderungen entwickelt und getestet, und sind durch unsere Antikörper-Garantie abgesichert. Wir stehen mit unserer Antikörper-Garantie zur Qualität unseres Produkts. Wenn unser Antikörper in Anwendungen, die in unserer Dokumentation, einschließlich der Produktauflistungen auf unseren Websites, in unseren Katalogen oder Datenblättern beschrieben sind, nicht funktioniert, stellen wir eine Gutschrift über den Gesamtbetrag aus oder ein Ersatz-Antikörperprodukt zur Verfügung.