Strategien für die Formulierung fester Darreichungsformen
In der pharmazeutischen Industrie haben sich feste Formulierungen etabliert. Es existieren viele Standardverfahren und -methoden sowie eine Vielzahl von Formulierungen und Dosierungsarten. Herausforderungen wie schlechte Löslichkeit, spezifische Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe und ein sich wandelndes regulatorisches Umfeld bleiben bestehen und erfordern innovative Problemlösungsstrategien.
Diese Seite bietet einen Überblick über häufige Herausforderungen bei festen Formulierungen kleiner Moleküle und präsentiert effektive und maßgeschneiderte Lösungen, die speziell zur Bewältigung kritischer Hindernisse bei der Arzneimittelentwicklung entwickelt wurden.
Die Formulierung fester Darreichungsformen kann sehr anspruchsvoll und komplex sein. Bis zur Endformulierung sind viele Hindernisse zu überwinden, sei es hinsichtlich der Verbesserung der Wirkstoffstabilität, Bioverfügbarkeit oder Freisetzungskinetik, um nur einige zu nennen. Ein zuverlässiger Partner mit Erfahrung in den Anwendungs- und Zulassungsverfahren, der Sie bei der Suche der besten Methode für Ihren spezifischen Wirkstoff unterstützt, kann den alles entscheidenden Unterschied machen. Mit seiner Hilfe können Sie den Aufwand verringern, die Entwicklungszeit verkürzen und Ihr Arzneimittelentwicklungsprojekt letztendlich zum Erfolg führen.
Ausgewählte Kategorien
Unser umfassendes Portfolio an hochwertigen Rohstoffen und funktionalisierten Hilfsstoffen erleichtert es Ihnen, die Herausforderungen bei der Herstellung fester pharmazeutischer Formulierungen zu bewältigen, und wird durch regulatorische Unterstützung für eine einfachere Lieferantenqualifizierung, beschleunigte Prozesse und reduzierte Gesamtbetriebskosten abgerundet.
Hochwertige Prozesschemikalien für APIs zur Verbesserung der Wirkstofflöslichkeit durch Salzbildung, Co-Kristallisation, Polymorph-Screening und Nanomahlen.
Ein umfassendes Sortiment an funktionellen Hilfsstoffen, das eine hohe Tablettenhärte bei niedrigen Presskräften, kurze Zerfallszeiten sowie hohe und niedrige API-Dosierungen ermöglicht und auf direkte Kompression, Granulierung und Tablettenüberzüge abgestimmt ist.
Innovative Hilfsstoffe, die verschiedene Ansätze zur Verbesserung der Löslichkeit von Wirkstoffen durch Formulierungstechniken unterstützen wie Hot-Melt-Extrusion, Sprühtrocknung, Lösungsvermittler und anorganische Wirkstoffträger.
Arzneimittelproduktion der nächsten Generation: 3D-Druck und andere aufkommende Trends
Die Arzneimittelentwicklung und -herstellung entfernt sich immer mehr vom Massenkonzept hin zur Ausrichtung auf die Bedürfnisse klar definierter Patientengruppen. Dennoch sind Prozesseffizienz und Prozessökonomie heute wichtiger denn je. Neuartige Technologien befinden sich auf dem Vormarsch. Sie eröffnen neue Möglichkeiten und haben das Potenzial, die traditionellen pharmazeutischen Herstellungskonzepte zu revolutionieren.
- Der 3D-Druck ist eine attraktive Technologie, die Personalisierung und bedarfsgerechte Produktion, Flexibilität bei der Freisetzung und der endgültigen Darreichungsform, Digitalisierung und automatisierte Formulierung ermöglicht.
- Die Eigenschaften des Wirkstoffs können sich auf die Leistungsfähigkeit des Herstellungsprozesses und der Endformulierung auswirken. Plattformtechnologien zur Partikelhomogenisierung können eingesetzt werden, um instabilen Polymorphien zu begegnen und Fließfähigkeit, Komprimierbarkeit und Partikelhomogenität des Wirkstoffs zu verbessern und somit eine zuverlässige Formulierung und effizientere Tablettierungsprozesse zu ermöglichen.
- Die konventionelle Chargenproduktion ist in der pharmazeutischen Industrie zwar fest etabliert, bringt jedoch mehrere Nachteile mit sich, die die Prozesseffizienz herabsetzen. In Zeiten, in denen Geschwindigkeit und Prozessökonomie zunehmend im Fokus stehen, kann die kontinuierliche Produktion einen effizienteren Ansatz für die Herstellung fester Darreichungsformen darstellen.
- Unser neues KI-basiertes Tool analysiert ein breites Spektrum an chemischen Stoffen, um optimale Co-Former für die Co-Kristallisation Ihres API vorherzusagen und so die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen.
Erwägungen für sichere und effektive Tablettenüberzüge
Tablettenüberzüge spielen bei der Formulierung fester Darreichungsformen eine wichtige Rolle, da sie zahlreiche Vorteile bieten. Sie verbessern das Aussehen, kaschieren unschöne Farben oder einen unangenehmen Geschmack, erleichtern die Unterscheidung von anderen Arzneimitteln, schützen den Tablettenkern vor Feuchtigkeit, modifizieren das Freisetzungsverhalten und verbessern die Schluckbarkeit. Doch die Entwicklung einer Überzugsformulierung und eines geeigneten Verfahrens für optimale Leistungsfähigkeit erfordert umfangreiches Fachwissen. Auch die Auswahl der Überzugskomponenten ist ein wichtiger Schritt und die materialspezifischen Eigenschaften müssen ebenso berücksichtigt werden wie die sich stetig weiterentwickelnden Regulierungen.
- Die Beschichtung von festen Darreichungsformen ist ein äußerst effizienter Ansatz, um den Wirkstoff vor Umwelteinflüssen zu schützen und gleichzeitig sein Aussehen zu verbessern. Polyvinylalkohol, ein filmbildendes Polymer, bietet eine effektive Barriere gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit und trägt so zur Stabilität der Wirkstoffformulierung bei.
- Titandioxid (TiO2) wird häufig als Farbstoff in Tablettenüberzügen verwendet. Das chargenkonsistente weiße Aussehen verbessert sowohl die Ästhetik als auch die Therapietreue der Patienten. Bedenken hinsichtlich der Toxikologie von nanopartikulärem Titandioxid und dessen Verbot in Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln in der Europäischen Union haben zu einem erhöhten Bedarf an geeigneten Alternativen für den Einsatz in Arzneimitteln geführt. Es wurden praktikable Alternativen zu Titandioxid entwickelt, die eine höhere Opazität von Folienbeschichtungen ermöglichen und dazu beitragen, zukünftige regulatorische Risiken zu minimieren.
Höhere Flexibilität bei der konventionellen Herstellung von festen Darreichungsformen
Obwohl gepresste Tabletten eine der am häufigsten verwendeten oralen festen Darreichungsformen sind, kann ihre Formulierung eine Herausforderung darstellen, die durch verschiedene Herstellungsansätze gelöst werden kann. Formulierer entscheiden sich während der Entwicklung basierend auf den spezifischen Wirkstoff- und Endformulierungsanforderungen gezielt für eine Technologie, die ihnen mehr Flexibilität bietet. Erfahren Sie mehr über die gängigen Verfahren in der Tablettenherstellung wie Direktverpressung, Nassgranulation und Trockengranulation und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
- Die vorteilhaften physikalisch-chemischen Eigenschaften von partikelgebundenen Mannitol-Füllhilfsstoffen ermöglichen eine große Flexibilität bei den Herstellungsprozessen, auch für anspruchsvollere Feststoffformulierungen wie niedrig- und hochdosierte und mikronisierte Wirkstoffe.
- Die Tablettierleistung in Trockengranulationsverfahren hängt stark von der Art des verwendeten Hilfsstoffs ab. Für die Trockengranulation eignen sich eine Reihe handelsüblicher Mannitolvarianten, darunter sprühgetrocknetes, granuliertes und kristallines Mannitol. Informieren Sie sich über die verschiedenen Mannitol-Typen und Fallstudien, um mehr über ihre Unterschiede zu erfahren.
- Die Direktverpressung ist ein zeitsparender Prozess mit nur wenigen Schritten im Vergleich zur Nassgranulation, der zudem gut für empfindliche Wirkstoffe geeignet ist. Funktionelle Hilfsstoffe dienen dazu, potenzielle Einschränkungen der Direktverpressung zu überwinden, die durch Unterschiede in der Partikelgröße und hohe/niedrige Dosierungen entstehen und andernfalls zu einer Entmischung der Inhaltsstoffe führen und die Einheitlichkeit des Gehalts beeinträchtigen könnten.
Verbesserung der Wirkstofflöslichkeit
Die Verbesserung der Löslichkeit stellt eine zentrale Herausforderung bei der Entwicklung von Arzneimittelformulierungen dar, da eine zunehmende Anzahl von Wirkstoffen in der Entwicklungspipeline als schlecht wasserlöslich beschrieben wird. Es gibt eine Reihe von Ansätzen zur Verbesserung der Löslichkeit, die je nach Wirkstoff und den spezifischen Formulierungsanforderungen bewertet werden müssen, da es keine Einheitslösung für schlecht wasserlösliche Wirkstoffe gibt. Strategien zur Verbesserung der Löslichkeit beruhen in der Regel auf der Klassifizierung des Wirkstoffs nach dem Biopharmaceutics Classification System (BCS) oder dem neueren Developability Classification System (DCS), um einen maßgeschneiderten Ansatz für den einzelnen Wirkstoff zu entwickeln.
- Die physikalisch-chemischen Eigenschaften von Wirkstoffen in einer festen Formulierung können durch verschiedene Verarbeitungsmethoden wie Salzbildung, Co-Kristalle und Nanomahlen verändert und verbessert werden. Diese Ansätze können viele Wirkstoffeigenschaften verbessern, darunter Löslichkeit, Verarbeitbarkeit, physikalische und chemische Stabilität und Sicherheit.
- In oralen Formulierungen müssen Wirkstoffe gut löslich sein, um eine ausreichende Absorption im Körper zu gewährleisten. Wenn der Wirkstoff im Magen-Darm-Trakt nicht ausreichend gelöst wird, kann er nicht in den Körperkreislauf gelangen und die beabsichtigte physiologische Wirkung entfalten. Zur Verbesserung der Löslichkeit durch die Formulierung kann eine Vielzahl von Ansätzen verwendet werden, einschließlich verschiedener Technologien für Feststoff-Dispersionen.
- Bei der Heißschmelzextrusion (Hot Melt Extrusion, HME) wird eine Feststoff-Dispersion des Wirkstoffs in einem polymeren Wirkstoffträger durch Mischen und Schmelzen in einem beheizten Extruderzylinder gebildet.
- Anorganische Wirkstoffträger wie mesoporöses Siliziumdioxid können zur Bildung einer Feststoff-Dispersion verwendet werden, indem sie den Wirkstoff adsorbieren, und zwar normalerweise in seinem besser löslichen amorphen Zustand.
- Die Sprühtrocknung erzeugt eine Feststoff-Dispersion durch schnelles Verdampfen des Lösungsmittels einer Wirkstofflösung.
- Lösungsverstärker können verwendet werden, um die Leistung von Wirkstoffen mit begrenzter Auflösungsrate zu verbessern.
- Das Ersetzen hydrophober Hilfsstoffe durch hydrophile Hilfsstoffe ist eine weitere Methode zur Verbesserung der Löslichkeit und der Auflösungsrate von Formulierungen.
- Meglumin kann nicht nur als Gegenion in Salzen, sondern auch als funktioneller Hilfsstoff verwendet werden, um die Löslichkeit von Wirkstoffen zu erhöhen, die Stabilität von Wirkstoffen zu verbessern und den pH-Wert anzupassen.
- Bei der Heißschmelzextrusion (Hot Melt Extrusion, HME) wird eine Feststoff-Dispersion des Wirkstoffs in einem polymeren Wirkstoffträger durch Mischen und Schmelzen in einem beheizten Extruderzylinder gebildet.
Formulierungen für eine verbesserte Wirkstoffstabilität
Viele Faktoren in einer Arzneimittelformulierung können sich negativ auf die Wirkstoffstabilität auswirken. Eine verminderte Wirkstoffstabilität kann zu einer verkürzten Haltbarkeit, einer geringeren Wirksamkeit oder im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Schäden beim Patienten führen. Bei der Entwicklung einer Formulierung oder im Umgang mit Instabilitäten sind diverse Aspekte zu berücksichtigen: Ist der Wirkstoff empfindlich gegenüber Umweltfaktoren wie Licht, Hitze oder Feuchtigkeit? Ist der Wirkstoff anfällig für Instabilitäten, die durch häufige Verunreinigungen in Hilfsstoffen wie Peroxide oder reduzierende Zucker verursacht werden? Ist der Wirkstoff inkompatibel mit bewährten Formulierungsmethoden?
- Die richtigen Hilfsstoffe für Tablettenkerne, Kapseln und Beutel können dazu beitragen, Wirkstoffe vor Braunfärbung durch reduzierende Zucker und Peroxidverunreinigungen sowie vor hitze- oder feuchtigkeitsbedingte Instabilitäten während des Granulationsprozesses und vor Instabilitäten durch hygroskopische Formulierungsbestandteile zu schützen.
Kontrolle der verzögerten Wirkstofffreisetzung
Die kontrollierte Freisetzung fester oraler Formulierungen sorgt dafür, dass Abgabeleistung des Arzneimittels und therapeutischer Bedarf aufeinander abgestimmt sind. Zu den Vorteilen der verzögerten Freisetzung gehören eine geringere Dosierungshäufigkeit, höherer Patientenkomfort und eine bessere Therapietreue. In vielen Fällen ist eine lang anhaltende Wirksamkeit des Wirkstoffs erforderlich. Bei der Auswahl von Hilfsstoffen für Formulierungen mit verzögerter Wirkstofffreisetzung sind Arzneimittelhersteller auf Optionen angewiesen, die eine hohe Zuverlässigkeit und Konsistenz durch eine Freisetzungskinetik bieten, die nicht von äußeren Bedingungen wie dem pH-Wert beeinflusst wird.
- Matrixsysteme werden aufgrund ihres einfachen Formulierungsprozesses häufig zur Regulierung der Wirkstofffreisetzung eingesetzt. Im Gegensatz zu freisetzungsmodifizierenden Beschichtungen birgt eine Matrixformulierung in der Regel ein geringeres Risiko für einen Dosisabfall und damit verbundene Nebenwirkungen. Ein neuer Hilfsstoff auf der Basis von Polyvinylalkohol (PVA) mit verzögerter Freisetzung und optimierter Partikelgröße und optimierten Eigenschaften ermöglicht eine konsistente, anhaltende Wirkstoffabgabe über lange Zeiträume und ist aufgrund seiner guten Komprimierbarkeit hervorragend für Direktverpressungsverfahren geeignet. Die vollständig synthetische Beschaffenheit ermöglicht eine strenge Kontrolle der Eigenschaften und eine gleichbleibend hohe Leistung in verschiedenen Chargen ganz im Sinne bewährter Quality-by-Design (QbD)-Ansätze.
Beschleunigte Auflösung ohne Abstriche bei der Robustheit von orodispersiblen Tabletten
Orodispersible Tabletten (ODT) ermöglichen eine komfortable und schnelle Anwendung. Diese Tabletten sind so konzipiert, dass sie sich vor dem Herunterschlucken schnell im Mund auflösen, sodass für die Einnahme kein Wasser benötigt wird.
- Die Auswahl von Hilfsstoffen für ODTs muss von dem Ziel geleitet sein, stabile Tabletten mit geringen Kompressionskräften herstellen zu können, die schnell zerfallen und sich auflösen.
Überlegungen zur Dosiergenauigkeit bei der Pulverinhalation
Die inhalative Verabreichung von Arzneimitteln ist eine beliebte, nicht invasive Methode, wenn ein schneller Wirkungseintritt, minimale Nebenwirkungen und eine ausgezeichnete Bioverfügbarkeit gewünscht sind. Die präzise Dosierung von Pulverinhalator (DPI)-Formulierungen kann jedoch aufgrund der geringen Dosierungsmenge und der erforderlichen feinen Partikelgröße eine Herausforderung darstellen.
- Oftmals müssen sie mit festen Hilfsstoffträgern kombiniert werden, um die Stabilität des Arzneimittels sowie die Dosierungskontrolle zu verbessern und die Partikelkohäsion zu verhindern. Derzeit basieren die meisten Pulvermischungen für DPI-Formulierungen auf Laktose-Monohydrat als Hilfsstoffträger, was zu möglichen Wechselwirkungen zwischen der Laktose (einem reduzierenden Zucker) und dem Wirkstoff führen und Bedenken hinsichtlich Patienten mit Laktoseintoleranz und der Verwendung eines Hilfsstoffs tierischen Ursprungs aufwerfen kann. Mit Hilfsstoffen auf Mannitol-Basis für Pulverinhalatoren (DPI) können einige der Nachteile von Inhalationsformulierungen auf Laktosebasis überwunden werden.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Kontaktieren Sie unsere technischen Experten, um mehr über unsere umfassenden Anwendungsdienste zu erfahren, oder laden Sie unser Formulierungshandbuch herunter. Es enthält umfassende technische Informationen, die Sie bei der Auswahl der passenden Techniken und Hilfsstoffe für Ihre gewünschte Anwendung mit fester Darreichungsform unterstützen.
Verwandte Artikel
- Improving API Solubility
This article describes the solubility challenge presented by many small molecule APIs and strategies to overcome these issues during the formulation process.
- API Solubility and Dissolution Enhancement Via Formulation
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
- Improving API Solubility Using Hot Melt Extrusion Formulation With Polyvinyl Alcohol
Find out how Hot Melt Extrusion with polyvinyl alcohol (PVA) is used to enhance API solubility.
- Improving API Solubility using API Processing
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
- Tablet Manufacturing Technologies for Solid Drug Formulation
Learn about common tablet manufacturing technologies and the advantages and disadvantages of each.
- Use of Mannitol as an Excipient for Solid Drug Formulation
This article describes the advantages of mannitol when used as an excipient in solid drug formulation.
- Dry Granulation in Solid Oral Formulation: Advantages of Spray-Dried Mannitol in Roll Compaction
In recent years, mannitol has gained popularity as an excipient in solid dosage formulation due to its beneficial physicochemical properties.
- Active Pharmaceutical Ingredient (API) Stability in Solid Dose Formulation
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
- Solid Formulation Development Using Melt-based 3D Printing Technologies
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
Mehr Artikel und Protokolle finden
Zugehörige Dokumente
- White Paper: Poloxamer: A Simple and Powerful Solution for Accelerating Dissolution
For dissolution rate-limited APIs, poloxamer can be an excellent option to accelerate dissolution and enhance solubility. Learn more in our white paper.
- White Paper: Enhancement of Tablet Coating using an Innovative Functional Excipient
Key considerations and guidance on the preparation of a coating formulation based on polyvinyl alcohol.
- White Paper: New Opportunities for Oral Sustained Release Formulations with Polyvinyl Alcohol
Achieving the appropriate release kinetics for an active pharmaceutical ingredient (API) is essential to ensure success of the therapeutic. For example, for sustained release formulations, a consistent API dose over a prolonged period ensures that levels in the blood plasma remain within the therapeutic window.
- White Paper: Considerations for Dosing Accuracy in a New Carrier for Dry Powder Inhalation
Inhalation drug delivery methods are attractive, noninvasive routes when rapid onset of action, minimal side effects and excellent bioavailability are desired. However, not many drugs are administered this way and accurate dosing can be a challenge.
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail custserv@sial.com
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.