Zellrückhaltung
Der zunehmende Druck, die Produktivität zu steigern, die Herstellungskosten zu senken und gleichzeitig die Flexibilität zu verbessern, entfacht ein zunehmendes Interesse an der Perfusion. Perfusionsverfahren liefern hochdichte Zellkulturen, die den Aufwand für die Verarbeitung großer Mengen im Produktionsbioreaktor senken. Perfusion steigert Ihre Herstellungsflexibilität, indem sie eine höhere volumetrische Produktivität und gleichbleibende Produktqualität bei geringeren Investitionen bietet.
Steigern Sie Ihre Zelldichte, Produktivität und Flexibilität
Erzielen Sie signifikant höhere Dichten lebensfähiger Zellen und steigern Sie gleichzeitig die Upstream-Produktivität und Herstellungsflexibilität mit der Cellicon® Zellrückhaltelösung. In Kombination mit Ihrem bioreactor intensiviert diese Lösung Ihren Upstream-Prozess durch kontinuierliches Entfernen verbrauchter Medien und schonendes Erhalten großer Mengen lebensfähiger Zellen. Die gesteigerten Anforderungen von längeren Perfusionsdurchgängen werden leicht erfüllt und Sie erhalten den hohen Durchsatz und das Maß an Prozesskontrolle, die Sie benötigen.
Erfahren Sie, wie die Seed-Train-Intensivierung mit der Cellicon® Zellrückhaltelösung Ihnen dabei helfen kann, höhere Zelldichten, kürzere Verarbeitungszeiten und weniger Arbeitsschritte für verbesserte Herstellungsflexibilität und Ausbeuten zu erzielen. Finden Sie heraus, wie leicht sie sich in Ihren Upstream-Perfusionsprozess integrieren lässt.
Wesentliche Vorteile der Cellicon® Zellrückhaltelösung
- Ermöglicht das Erzielen höherer Zelldichten bei Perfusionsprozessen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
- Hoher Durchsatz und geringes Fouling
- Umfassende Überwachung und präzise Steuerung
- Vorhersehbare lineare Skalierung vom Labor- bis zum Produktionsmaßstab
- Einfache Anwendung und Installation
Die dem Labormaßstab angepasste Cellicon®-Zellrückhaltelösung besteht aus der Cellicon®-Einweg-Flachfilteranordnung und -Steuereinheit, die dazu konzipiert sind, Ihre Anforderungen an perfundierte Seed Trains zu erfüllen. Die Steuereinheit zeigt ein intuitives Rohrleitungs- und Instrumentenfließschema (R&I-Fließschema), das es Anwendern ermöglicht, alle Prozessparameter sofort zu visualisieren. Diese Lösung auf Labormaßstab eignet sich ideal für Ihre Prozessentwicklung, Scale-up- und Scale-down-Arbeit.
Die Cellicon®-Zellrückhaltelösung auf Prozessmaßstab umfasst die Cellicon®-Filteranordnung und das Mobius®-Zellrückhaltesystem mit Bio4C-ACE™-Steuersoftware. Diese anwenderfreundliche Lösung ist in den Größen 50, 200, 500, 1000 und 2000 l erhältlich und bietet eine vorhersehbare Leistung sowie lineare Skalierbarkeit. Die Bio4C ACE™ Steuersoftware ermöglicht die manuelle Verarbeitung sowie automatisierte Verarbeitung mit Rezepten. Zugleich unterstützt die Software die Einhaltung der Bestimmungen gemäß 21 CFR Part 11 und EudraLex Volume 4 Annex 11 und trägt damit den Anforderungen Ihrer Prozesse in der klinischen Entwicklung und der Kommerzialisierungsphase Rechnung. Diese Lösung kann leicht mit jedem Bioreaktor verbunden werden: Alle Cellicon® Filteranordnungen können mit jedem Bioreaktorbeutel verschweißt werden. Außerdem besteht die Option der Verwendung aseptischer Verbinder.
Zugehörige Produktressourcen
- Data Sheet: Cellicon® Filter and Controller
The benchtop Cellicon™ Perfusion Solution is designed to meet your perfused seed train challenges. It consists of a controller and a flat sheet cell retention filter with a single-use assembly running in tangential flow filtration mode. This easy-to-use solution increases perfusion process efficiency and provides real-time monitoring and control for reliable and consistent performance.
- Data Sheet: Cellicon® Cell Retention Solution for Process Scale
Embark on a journey of discovery as you delve into a wealth of technical insights and specifications, gaining a comprehensive understanding of the product's vast capabilities and unlocking its limitless potential.
- Cell Retention Technology and Specialized Cell Culture Media for Intensified Upstream Processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks
- Reproducible Scaling of a Cell Retention Filter Using the Cellicon® Cell Retention Solution
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- Operational and Financial Advantages of Cellicon® Cell Retention Solution in an N-1 Perfusion Process
The following study compares the process economics of an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device
- Performance Guide: Cellicon® Perfusion Solution
Process Recommendations and Scalability Strategies for Optimization of Perfusion Cell Culture with the Cellicon® Cell Retention Solution
- Application Note: Evaluation of Novel Cell Retention Technology and Cell Culture Media for N-1 Perfused Seed Train
This study was designed to evaluate new technologies and explore the benefits of process intensification in an N-1 perfusion application. It used the Cellicon™ perfusion filter and controller, as well as the Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium during cell expansion. The products were evaluated based on the metrics of cell growth, viability, titer, nutrient quantities, and product quality.
- Data Sheet: Bio4C ACE™ Control Software
This data sheet outlines the features and benefits of Bio4C ACE™ software.
- White Paper: Upstream Intensification – Enabling Perfusion Processes with Cell Retention Technologies
In this white paper, we explore perfusion processes and how they are becoming a viable solution that can be used to address today’s processing challenges by increasing speed, reducing plant footprint, and improving productivity without compromising product quality.
- White Paper: A Cost Analysis and Evaluation of Perfused Seed Train Scenarios Through Process Modeling
This white paper describes process modeling and comparison of process economics for a conventional upstream process and three perfused seed train alternatives in combination with either a conventional fed-batch bioreactor or high-seed fed-batch bioreactor.
Highlights
Entdecken Sie, wie Cellicon® Filter und Steuereinheit Ihnen helfen können, eine hohe Zelldichte bei Ihren Perfusionsvorgängen zu erreichen.
Entdecken Sie, wie die Cellicon® Perfusionslösung funktioniert. Eine überlegene Perfusionslösung für die Intensivierung von Seed Trains mit optimierter Prozesskontrolle.