Kalibrierung, Qualifizierung und Validierung
Referenzmaterialien sind Substanzen oder Materialien, die homogene und etablierte Werte einer oder mehrerer ihrer Eigenschaften aufweisen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Genauigkeit von Messungen durch die Kalibrierung von Methoden, die Validierung einer Messmethode, die Einschätzung der Messunsicherheit oder die Zuweisung von Werten zu Materialien.
Referenzmaterialien sind ein kritischer Bestandteil von Arbeitsabläufen in analytischen Tests und umfassender Qualitätssicherungsprogramme. Sie werden unter Einhaltung strenger Anforderungen hergestellt und unterscheiden sich von anderen Laborreagenzien durch die Zertifizierung und Rückführbarkeit der angegebenen Daten. Angefangen bei zertifizierten Referenzmaterialien (CRM) und anderen Qualitätsstufen von Referenzmaterialien bis hin zu Analysezertifikaten, metrologischer Rückführbarkeit und anderen Konzepten – die Welt der Referenzmaterialien ist sehr groß und kann manchmal verwirrend sein.
Zugehörige technische Artikel
- Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
- Reference materials, standards and certified reference materials are critical for analytical testing. We can help you to choose the ideal reference material for your application, whether you are using reference materials for calibration or quantitative analysis.
- The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
- NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.
- Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
- Alle anzeigen (63)
Zugehörige Protokolle
- FAME Standard for Optimizing GC System Performance
- Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- Alle anzeigen (64)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Die Klassifizierung von Referenzmaterialien erfolgt in fünf Hauptkategorien, je nach Qualitätsstufe: nationale Metrologiestandards und andere Primärnormale, zertifizierte Referenzmaterialien (CRM), Referenzmaterialien (RM), analytische Standards und Chemikalien in Forschungsqualität oder Forschungschemikalien. Die Anforderungen an Zertifizierung und Rückführbarkeit steigen von einer Qualitätsstufe zur nächsten. Die höchste Ebene ist die Standardisierung durch die nationalen Regierungen, wobei die Standardisierung für CRM und RM durch spezifische ISO-Richtlinien erfolgt. Zu diesen ISO-Anforderungen gehören ISO 17034, ISO/IEC 17025 und ISO Guide 31.
Referenzmaterialhersteller müssen diese ISO-Anforderungen erfüllen, um CRM oder RM herstellen zu können. Für zertifizierte Referenzmaterialien müssen Analysenzertifikate vorgelegt werden und die darin enthaltenen Informationen werden durch die vorgenannten ISO-Richtlinien definiert. Die Qualitätsspezifikationen für die beiden letzten Stufen werden von jedem unabhängigen Hersteller festgelegt und nicht von einer nationalen Regierung oder speziell für CRM und RM geltenden ISO-Akkreditierungen.
Nationaler Metrologiestandard (z. B. NIST, JRC, NMI Australia)
Arzneibuchstandard (z. B. USP, EP, BP, JP, IP)
- Herausgegeben von einer Behörde
- Bietet den höchsten Grad an Genauigkeit und Rückführbarkeit
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) (ISO 17034, 17025)
- Bietet den höchsten Grad an Genauigkeit, Messunsicherheit und Rückführbarkeit auf eine SI-Einheit
- Produziert von einem akkreditierten Referenzmaterialhersteller
Referenzmaterial (RM) (ISO 17034)
- Erfüllt ISO-Anforderungen, die weniger anspruchsvoll sind als jene für CRM
- Produziert von einem akkreditierten Referenzmaterialhersteller
Analytischer Standard (ISO 9001)
- Analysenzertifikat (CoA)
- Höhe des Preisindexes
Chemikalie in Reagensqualität / Forschungschemikalie
- Wird gegebenenfalls mit einem Analysenzertifikat geliefert
- Nicht für die Verwendung als Referenzmaterialien gekennzeichnet
Abbildung 2. Die Hierarchie von Referenzmaterialien - Welche Arten von Referenzmaterialien gibt es?
Abhängig von den Anforderungen der Methode oder der Produktverfügbarkeit werden Referenzmaterialien in drei verschiedenen Formaten verwendet - als Pulver, Lösung oder Matrix. Die Auswahl des richtigen Referenzmaterials ist für die Testanwendung eines Labors von entscheidender Bedeutung, da die Ergebnisse nur so präzise sind wie das Referenzmaterial.
Auswahl von Referenzmaterialien auf Grundlage des Prüfzwecks
Für die Qualifizierung und Kalibrierung von Messinstrumenten ist es erforderlich, die metrologische Rückverfolgbarkeit zu erreichen und aufrechterhalten werden. Das ausgewählte Referenzmaterial unterstützt Labore dabei. In alltäglichen routinemäßigen Systemeignungsanwendungen kann es wichtig sein, ein Referenzmaterial zu qualifizieren, das praktisch und einfach handzuhaben, aber dennoch zuverlässig und kostengünstig für den täglichen Gebrauch ist. Bei der Methodenvalidierung ist die Verwendung von hochgenauen und präzisen Referenzmaterialien entscheidend, um zu zeigen, dass die Labormethode genau und präzise ist. Für Identitäts- und Screening-Zwecke gehören nachgewiesene Authentizität und Identität zu den wichtigen Attributen von Referenzmaterialien. Bei Anwendungen, die Quantifizierungen, Assays oder Stabilitätsbewertungen beinhalten, sind stabile und genaue Referenzmaterialien erforderlich.
Die Auswahl für den Einsatzzweck geeigneter Referenzmaterialien kann von mehreren Faktoren wie gesetzlichen Bestimmungen, Verfügbarkeit, Art der Prüfanwendung, Genauigkeitsgrad und Probenmatrix abhängen.