GC-Säulen, Zubehör & Adsorbenzien
Die Gaschromatographie (GC) ist ein chromatographisches Verfahren zur schnellen Trennung flüchtiger Verbindungen unter Verwendung eines inerten Trägergases (mobile Phase). Die mobile Phase leitet die gasförmigen Verbindungen durch die beheizte Säule, die mit einer festen oder flüssigen stationären Phase beschichtet ist. Die Unterschiede in den chemischen und physikalischen Eigenschaften der verdampften Verbindungen und ihre Wechselwirkungen mit der stationären Phase sind die Basis für den Trennprozess.
Vorgestellte Produkte anzeigen:
Weitere Informationsquellen
- SupraSolv® GC Solvent Specifications
Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
- Brochure: GC Workflow
We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
- GC Columns Selection Guide
An optimized chromatographic separation begins with the column. The selection of the proper capillary column for any application should be based on four significant factors: stationary phase, column I.D., film thickness, and column length.
- Brochure: GC Solvents
As the world’s leading supplier of high-purity solvents, we offer a full range of products for every gas chromatography application in the laboratory - including highly sensitive pesticide and dioxin analyses.
- Brochure: GC Accessories
Choosing the proper items for routine system maintenance and new column installation can save costly downtime and rework, plus help prevent inaccurate chromatographic results.
- Guide: Environmental & Agricultural GC Columns Selection Guide
We have developed the most extensive line of special purpose columns designed for industry specific applications. These columns are manufactured to deliver high resolution, great analyte response, low bleed, and long column life to achieve the analytical performance you require.
- Flyer: Determination of Benzene in Reformulated Gasoline
The amount of benzene in gasoline is a concern because it is a known human carcinogen, and exposure to it has been linked to detrimental health effects.
GC-Säulen
Eine optimierte chromatographische Trennung beginnt mit der Auswahl der geeigneten Säule. In der GC gibt es zwei Arten von Säulen: Kapillarsäulen und gepackte Säulen.
Gepackte GC-Säulen
Gepackte GC-Säulen bestehen aus Edelstahl-, PTFE- oder Glasrohren, die mit Packmaterial (stationäre Phase) gefüllt sind. Gepackte Säulen sind für größere Probenmengen geeignet und nicht anfällig für Verunreinigungen. Glassäulen werden für Anwendungen verwendet, die eine hohe Inertheit erfordern, Metallsäulen werden für weniger anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt und PTFE-Säulen werden für Tieftemperaturanwendungen bevorzugt.
Kapillarsäulen für die GC
Kapillarsäulen für die GC sind am besten für hochempfindliche Assays geeignet. Kapillarsäulen bestehen aus einem dünnen Quarzglasrohr, in dem die stationäre Phase chemisch an die innere Säulenoberfläche gebunden oder geschichtet ist.
Unpolare GC-Säulen eignen sich am besten für die Analyse von unpolaren Verbindungen (z. B. Alkane). Equity®-1, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl und SLB®-5ms sind sehr empfehlenswerte Produkte für die Trennung von unpolaren Verbindungen. Polare GC-Säulen sind am effizientesten bei der Trennung von polaren Analyten. SPB®-624, OVI-G43, SPB®-20, Equity®-1701, SPB®-35 SPB®-50, SPB®-225, PAG, SPB®-1000, SLB®-IL60i, und Nukol™ sind einige der polaren Säulen, die die beste Trennung von polaren Verbindungen ermöglichen.
Zu den hochpolaren Säulen gehören Säulen, deren stationäre Phasen einen höheren Anteil an funktionellen Cyanopropyl-Gruppen enthalten. Diese Phasen weisen eine Vielzahl von Wechselwirkungen auf, die für die Trennung von polarisierbaren Verbindungen geeignet sind. Polarisierbare Verbindungen sind Verbindungen, die C und H enthalten, aber eine oder mehrere C=C- oder C≡C-Bindungen aufweisen. Zu den hochpolaren Kapillarsäulen gehören SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i.
GC-Zubehör
Zum GC-Zubehör, das für gängige GC-Geräte geeignet ist, gehören Septen, Einlass-Liner, Einlassdichtungen, Ferrulen, Muttern, Vorsäulen, Anschlüsse, Durchflussmesser, Handwerkzeuge, Spritzen, Fläschchen und Photoionisationsdetektor (PID)-Lampen.
Gasaufreinigung und Gasmanagement
Ein Gasabgabesystem muss ein Gas für die mobile Phase mit hoher Reinheit und einem geeigneten Druck entsprechend dem Verwendungszweck liefern. Wir bieten Produkte für die Aufreinigung und die Handhabung des Gasstroms (He, H, N, Ar) an, darunter Gasreiniger, Produkte für Verbindung und Regelung sowie Gasgeneratoren und Luftkompressoren.
Kohlenstoff-Adsorbentien für die GC
Wir bieten hochentwickelte Kohlenstoff-Adsorbentien (Carbosieve®, Graphsphere™, Carbotrap® und Carbopack™) und verschiedene häufig verwendete Molekularsieb- und poröse Polymer-Adsorbentien für die GC-Analyse an. Die wichtigsten Eigenschaften unserer Kohlenstoff-Adsorbentien sind:
- Hart und nicht brüchig
- Hochporös
- Von Natur aus hydrophob und daher für feuchte Umgebungen geeignet
- Einsatz für Moleküle mit einer Analytgröße vergleichbar C2-C5-n-Alkanen