Kundenspezifische & vorgefertigte RNA-Oligos, siRNA-Duplexe und Kontrollen
Die Genstummschaltung, durch welche die Expression eines Gens verhindert wird, ist zu einer wichtigen Strategie in der funktionellen Genomik geworden. Bioinformatiksoftware, optimierte siRNA-Reagenzien und Protokolle haben dazu geführt, dass RNAi-Experimente schnell und komfortabel durchgeführt werden können. Daher ist die RNA-Interferenz (RNAi) eine nützliche Technologie für die Forschung und Wirkstoffsuche.
Wir sind ein führender Anbieter von kundenspezifischen und vorgefertigten RNA-, siRNA-, esiRNA- und miRNA- sowie Transfektionsreagenzien für die globale Life-Science-Branche.
Neben dem Einsatz von Spitzentechnologie, wettbewerbsfähigen Preisen und kontinuierlichen Investitionen weltweit bieten wir:
- Fundierte wissenschaftliche Expertise und mehr als 35 Jahre Erfahrung in diesem Bereich – Wir erfüllen die Anforderungen unserer Kunden, egal wie komplex sie sind.
- Herausragenden Kundenservice und technischen Support – Unsere Kunden erhalten erstklassigen Service und Support.
- Unser Bekenntnis zur Qualität für eine garantierte Produktleistung – Das ist das Ergebnis unserer hochmodernen Analyseinstrumente und unserer umfassenden Expertise im Bereich der Bioinformatik in Verbindung mit einem robusten Qualitätsmanagementsystem.
Lesen Sie mehr über
Kundenspezifische & vorgefertigte RNA-Oligos und siRNA-Duplexe
siRNA-Positiv- und Negativkontrollen
Zugehörige Produktinformationen
- Online-Tools für kundenspezifische Oligos & qPCR-Sonden
Erfahren Sie mehr über die Tools, die wir für die Planung von Oligo- und qpcr-Sonden anbieten, darunter OligoArchitect™ Primer- und Sondendesign-Lösungen und OligoEvaluator™: Oligonukleotid-Sequenz-Rechner.
- Produktinformationen zu kundenspezifischen DNA- und RNA-Oligos & qPCR-Sonden
Informieren Sie sich über Produkt- und technischen Ressourcen für unsere kundenspezifischen DNA-Oligos, RNA-Oligos und qPCR-Sonden, darunter unsere Online-Tools, Fallstudien und Oligonukleotid-Label-Lizenzen, sowie über häufig gestellte Fragen (FAQs) und die dazugehörigen Antworten, z. B. zur Oligosynthese, Länge, Modifikation und vieles mehr.
- Rahmenbestellungen für kundenspezifische Oligos
Wir freuen uns, Ihnen ein Tracking-System für Ihre Rahmenbestellungen für kundenspezifische Oligos anbieten zu können. Unser Tracking-System ermöglicht eine einfache Verwaltung der Ausgaben für Ihre Rahmenbestellung (P.O.). Registrieren Sie ganz einfach Ihre Rahmenbestellung, um die Vorteile der KOSTENLOSEN Nachverfolgung zu nutzen.
- RapidRED™ Zahlungsprogramm
Das Zahlungsprogramm ermöglicht es Ihnen, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Ihren Online-Bestellprozess zu optimieren, da für das Einrichten und Aufladen Ihres Zahlungskontos nur eine Kauftransaktion erforderlich ist.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!
Kundenspezifische & vorgefertigte RNA-Oligos und siRNA-Duplexe
Vorgefertigte siRNA der Reihe MISSION®
Unsere vorgefertigten siRNA (small interfering RNA, kurze interferierende RNA) der Reihe MISSION® sind die besten ihrer Klasse und gewährleisten eine Genstummschaltung. Wir haben die Bestellung vorgefertigter siRNA für einzelne Gentargets über unsere Online-Bestellschnittstelle vereinfacht. Suchen Sie Ihr gewünschtes Gen anhand des Gennamens, des Symbols, der RefSeq- oder der Gen-ID-Nummer, um die für Ihr gewünschtes Gen verfügbaren vorgefertigten siRNA-Sequenzen anzeigen zu lassen. Vorgefertigte siRNA-Sequenzen sind für Mensch, Maus und Ratte verfügbar.
Kundenspezifische siRNA-Duplexe
Unsere hochwertigen, kundenspezifischen siRNA-Duplexe werden für die Genstummschaltung eingesetzt. Die siRNA können nach Ihren Vorgaben chemisch modifiziert werden und werden vor der Freigabe mittels Massenspektrometrie analysiert. Kundenspezifische siRNA-Duplexe können im Röhrchen- oder Plattenformat geliefert werden.
FAST siRNA (Schnelllieferung)
Entscheiden Sie sich für unsere Auswahl an Fast siRNA (verfügbar in bestimmten Regionen), wenn Schnelligkeit bei Synthese und Versand kundenspezifischer siRNA erforderlich ist.
iScale siRNA
Wenn Sie Ihre Experimente skalieren möchten und Milligramm- bis Gramm-Mengen kundenspezifischer siRNA-Duplexe benötigen, verwenden Sie unser iScale-Online-Anfrageformular.
esiRNA der Reihe MISSION®
Unsere esiRNA der Reihe MISSION® bietet RNAi-Forschern eine bewährte und einfache Methode für die posttranskriptionelle Stummschaltung proteincodierender Gene und lncRNA (lange nicht-codierende RNA).
Einzelsträngige RNA- (ssRNA) Oligos
Wir bieten Standardmengen einzelsträngiger RNA-Oligos für verschiedene Anwendungen an. Unsere kundenspezifischen RNA-Oligos ermöglichen eine breite Palette von Modifikationen, Aufreinigungen und Mengen, die auf Ihren spezifischen Bedarf zugeschnitten sind.
siRNA-Positiv- und Negativkontrollen
- MISSION® siRNA-Positivkontrolle dient als ideale Ergänzung zu jedem Experiment im Bereich der Genstummschaltung. Bei den Positivkontrollen handelt es sich um validierte siRNA, von denen bekannt ist, dass sie hohe Knockdown-Werte (> 70 %) erzielen.
- MISSION® universelle siRNA-Negativkontrollen wurden in siRNA-Transfektionen eingesetzt und in vitro in Zellen von Mensch, Maus und Ratte getestet.
- MISSION® fluoreszierende universelle siRNA-Negativkontrollen sind in zwei Formaten erhältlich: Cyanin 3 und Cyanin 5. Diese werden zur einfachen Visualisierung und Bewertung der Transfektionseffizienz verwendet.
- MISSION® fluoreszierende universelle siRNA-Negativkontrolle #1, 6-FAM ermöglicht eine einfache Visualisierung der siRNA in Ihren Zellen durch Fluoreszenzmikroskopie.
- MISSION® siRNA-Transfektionsreagenz ist für die Transfektion von siRNA mit einer Silencing-Effizienz von ≥ 90 % für den transienten Knockdown der eukaryotischen Genexpression bestimmt.