RNA-Aufreinigung
Die RNA-Aufreinigung ist aufgrund der leichten Abbaubarkeit von RNA ein kritischer erster Schritt in vielen Analysen. GenElute™-Kits zur RNA-Aufreinigung ermöglichen die schnelle und effiziente Aufreinigung von RNA aus einer Vielzahl von Quellen bei minimalem Abbau, maximaler Reinheit und hoher Rückgewinnung und Ausbeute. GenElute™-E-Kits zur RNA-Aufreinigung für einzelne Spins können zur Aufreinigung von RNA-Präparationen in einem einzelnen Spin für PCR- und Downstream-Anwendungen verwendet werden.
Lesen Sie mehr über
GenElute™-Kits zur RNA-Aufreinigung
In herkömmlichen GenElute™-Kits zur RNA-Aufreinigung wird Kieselsäure oder Siliciumcarbid verwendet, um RNA stark zu binden, wodurch Proteine und andere biologische Verunreinigungen durch Waschschritte entfernt werden können. In mRNA-Aufreinigungskits wird Oligo dT30 verwendet, das kovalent an Polystyrol-Beads gebunden ist, um polyadenylierte mRNA durch Hybridisierung einzufangen. Nach dem Waschen wird aufgereinigte RNA eluiert. Wir bieten eine breite Palette an speziell auf spezifische Probentypen zugeschnittenen GenElute™-Kits zur Aufreinigung von Gesamt-RNA und mRNA aus Zellen, Geweben, Serum, Plasma, Bakterien, Viren und pflanzlichem Gewebe.
Leistungsmerkmale:
- Hohe Ausbeute, hochreine RNA mit minimalem Abbau
- Umfassendes Portfolio von Kits, die für die Aufreinigung von Gesamt-RNA oder mRNA aus einer Vielzahl Probentypen optimiert sind
- Angeboten in einer Vielzahl von Größen und Formaten, von Miniprep-, Midiprep- und Maxiprep-Kits bis hin zu 96-Well-Kits mit hohem Durchsatz
- Enthält Kits für die RNA/DNA-Co-Aufreinigung
- Vakuum- und Spin-Formate
GenElute™-E-Kits zur RNA-Aufreinigung in einem Spin
In GenElute™-E-Kits für die RNA-Aufreinigung wird ein Negativ-Chromatographie-Verfahren eingesetzt, das auf Größenausschluss beruht, um Nukleinsäure in einem einzelnen Spin zu isolieren und aufzureinigen. Kleinere Moleküle wie Proteine werden in den Poren der stationären Phase der Säule eingeschlossen. Größere RNA-Moleküle durchfließen die Säule schnell, da sie zu groß sind, um in die Poren einzudringen. Unter Ausnutzung dieses Größenunterschieds ermöglichen die GenElute™ -E-Kits die Aufreinigung von RNA in einem einzelnen Spin, ohne mehrere Binde- und Waschschritte erforderlich zu machen.
Leistungsmerkmale:
- Auf Negativ-Chromatographie und Größenausschluss basierende RNA-Aufreinigungsmethode
- Vereinfachter Arbeitsablauf
- Schnellprotokoll (3 Minuten manuelle Arbeitszeit bei insgesamt 15 Minuten Vorbereitungszeit)
- Weniger chemische Verunreinigungen, ohne chaotrope Salze oder Alkoholwaschlösungen, die Downstream-Prozesse wie PCR hemmen können
- Weniger Kunststoffabfall und keine gefährlichen Binde- oder Waschpuffer
- Maßgeschneiderte Kits für die RNA-Reinigung
Essentials für die RNA-Aufreinigung
Zum Schutz vor RNA-Abbau steht eine Vielzahl von Reagenzien zur Verfügung. Stabilyser™ Reagenz ist eine proprietäre Formulierung von Detergenzien und gelösten Stoffen, die für die effiziente Extraktion, Stabilisierung und Lagerung von Proteinen, DNA und RNA aus Gewebeproben optimiert ist. Das Reagenz RNaseZAP™ ist ein Reinigungsmittel zum Entfernen von RNase von Laborglas, Oberflächen aus Kunststoff, Arbeitsflächen und Pipettoren. Das Reagenz RNAlater® ist ein wässriges, nicht-toxisches Reagenz zur Gewebeaufbewahrung, das Gewebe schnell durchdringt, um zelluläre RNA durch RNase-Inaktivierung zu stabilisieren und zu schützen. Das Reagenz RNAstable® wird verwendet, um den Boden von Laborröhrchen oder Wells zu beschichten, wodurch Pikogramm- bis Mikrogrammmengen von RNA bei Raumtemperatur geschützt werden.
Zugehörige Produktinformationen
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Spin Prep Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ RNA purification spin prep kits.
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
- Article: MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNA® using MystiCq® reagents.
Webinare zu diesem Thema
Erfahren Sie in unserem kurzen Webinar, wie das Stabilyser™-Reagenz eine effiziente Gewebelyse und die Stabilisierung hochwertiger RNA und funktionell aktiver Proteine ermöglicht.