Mahlwerke und Homogenisatoren
Die Proben müssen so homogenisiert werden, dass sie für die chemischen und physikalischen Analysemethoden einen angemessenen Grad an analytischer Feinheit und Einheitlichkeit aufweisen. Die richtige Probenvorbereitung kann sich auf den Durchsatz, die Datenqualität und die Kosten der Analyse auswirken. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Labormühlen, Mahlwerken, Ultraschallgeräten und Homogenisatoren für die Grob-, Mittel-, Fein- und Feinstzerkleinerung fast aller Materialien. Diese Geräte werden in Laboren in den Bereichen Chemie, Forensik, pharmazeutische Produktion, Lebensmittelprüfung, Materialwissenschaft, Umfeldanalyse und Biowissenschaften eingesetzt.
- Siebe sind Maschenvorrichtungen, die zur manuellen Trennung von Partikeln nach Größe verwendet werden.
- Mühlen und Mahlwerke werden eingesetzt, um trockene oder nasse Proben durch Mahlen, Zerkleinern oder Schneiden in kleinere Teile zu zerlegen.
- Klingen werden in Mühlen eingesetzt, um Proben in feinere Teile zu zerschneiden.
- In Hand- und Tischhomogenisatoren werden chemische oder biologische Proben gründlich anhand verschiedener Methoden gemischt.
- Ultraschallgeräte sind Homogenisatoren, in denen Schallenergie genutzt wird, um Partikel in Laborextraktionsverfahren in Bewegung zu versetzen. Die Sonden sind angebracht und können für eine effiziente Homogenisierung verschiedener Probenmengen gewechselt werden.
Erfahren Sie mehr über:
Mühlen
Unsere Labormühlen sind ideal für die Chargenvermahlung und die Trockenvermahlung von harten und spröden Substanzen. Sie eignen sich besonders zum Mahlen von Saatgut wie Mais und Weizen.
Handgeführte Mahlwerke
Wir bieten eine Reihe von handgeführten Mahlwerken an. Vom Modell Dounce von DWK KIMBLE® in Form von Gewebemahlsets aus Glas, die für zelluläre Arbeiten entwickelt wurden, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt, bis hin zum handgeführten Rotor-Stator-Homogenisator D1000 von Benchmark Scientific. Dabei wird die Probe in flüssigem Zustand mit dem Rotor mit variabler Drehzahl in die Generatorsonde gesaugt und dann durch die Schlitze im Stator herausgepresst. Dadurch wird eine mechanische Scherung der Probe erreicht, die dazu dient, biologische Proben schnell zu homogenisieren, zu emulgieren, zu suspendieren und aufzuschließen.
Reibschalen & Stößel
Unsere Reibschalen und Stößel sind für die Bearbeitung größerer, härterer Proben ausgelegt. Sie sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, die Reinigungsmittelresistenz, Hitzebeständigkeit oder eine völlig undurchlässige Oberfläche bieten.
Mahlharze
Molecular Grinding Resin™ wurde speziell für das effektive Mahlen biologischer Proben zur Extraktion von DNA, RNA und Proteinen entwickelt. Das Harz besteht aus hochfesten Mikropartikeln, die Zellkerne und andere Zellorganellen wirksam aufbrechen. Durch das Molecular Grinding Resin™ werden keine Proteine oder Nukleinsäuren gebunden. Mischen Sie einfach die biologische Probe mit Molecular Grinding Resin™ und mahlen oder homogenisieren Sie die Probe.
Ultraschallgeräte
Ultraschallprozessoren können die beste Wahl für den Zellaufschluss bei Bakterien und Sporen sein. Sie können zur Beschleunigung katalytischer Reaktionen, zur Extraktion von Toxinen oder Enzymen aus organischen Quellen, zur Solubilisierung schwieriger Verbindungen und zur Emulgierung auf bis zu 0,01 mm verwendet werden.
Tisch-Homogenisatoren
Der BeadBug™ Homogenisator von Benchmark Scientific ermöglicht die gleichzeitige Homogenisierung von Proben in 2-ml-Schraubdeckel-Mikroröhrchen für den Einmalgebrauch. Die optimierte Mischbewegung bewirkt einen schnellen Zellaufschluss durch den konstanten Aufprall der gehärteten Mikro-Beads bei hoher Geschwindigkeit. Mit einer Kapazität von 3 oder 6 Proben ist es das ideale Gerät für Labore mit geringem bis mittlerem Durchsatz.