Primärantikörper der Marke Cell Marque™
Unsere Antikörper-Produktlinie Cell Marque™ besteht aus einem umfassenden Portfolio von Primärantikörpern, die für die Immunhistochemie (IHC) von formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeproben geeignet sind. Wir konzentrieren uns in erster Linie auf die In-vitro-Diagnostik (IVD), um etablierte und neuartige Antikörper, Nachweissysteme und moderne Hilfsreagenzien für die klinische Prüfung bereitzustellen. Mit unserem medizinischen Team sind wir in der Lage, die Leistungsfähigkeit und hohe Qualität unserer Antikörper sicherzustellen, um die beste Versorgung Ihrer Patienten möglich zu machen.
IHC-Produkte der Serie Cell Marque™ bieten Ihnen Innovationen, die nur von einem Unternehmen kommen können, dessen Fokus seit über 25 Jahren auf die Herstellung medizinisch relevanter Antikörper für die klinische Pathologie ausgerichtet ist. Unsere bewährten CellMarque™-Antikörper liefern garantiert die reproduzierbarsten Färbeergebnisse.
Suchen nach CellMarque™-IHC-Antikörpern können entweder nach Antigen oder nach Spezialität durchgeführt werden. Zu spezialitätenspezifischen klinischen Antikörperkategorien gehören Brust-/gynäkologische Pathologie, Dermatopathologie, Hämatopathologie, pädiatrische Pathologie, gastrointestinale (GI) Pathologie, Zytopathologie, Lungenpathologie, Kopf-Hals-Pathologie und andere Schlüsselbereiche.
Zugehörige Produktinformationen
- Webinar: Cell Marque™
- Article: Immunohistochemistry: Current Applications in Breast Cancer
Immunohistochemistry (IHC) is used to characterize intracellular proteins or various cell surfaces in all tissues. Individual markers or more often panels of various marker proteins can be used to characterize various tumor subtypes, confirm tissue of origin, distinguish metastatic from primary tumor and provide additional information which may be important for prognosis, predicting response to therapy or evaluating residual tumour post-treatment.
- Brochure: A Comparative Study of IDH1 R132H
- Brochure: Immuno Histo Chemistry
- Brochure: Immunohistochemical Applications in Dermatopathology
- Brochure: Pediatric Malignancies and IHC
- Brochure: Anti-Ki-67 (MRQ-64) is a Reliable Rabbit Monoclonal IHC Marker
- Brochure: Special AT-rich sequence binding-protein 2 (SATB2)