Charakterisierung und Qualitätskontrolle von mAk
Der Schlüssel zur Gewährleistung der Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln
Die Charakterisierung und Qualitätskontrolle monoklonaler Antikörper (mAk) ist wesentlich, um ihre Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Analytische Methoden wie HPLC und Massenspektrometrie sind für die Beurteilung verschiedener Eigenschaften, wie Aggregation, Ladungsvarianten und posttranslationale Modifikationen (PTM), von entscheidender Bedeutung. Unsere umfangreiche Produktauswahl unterstützt die detaillierte Analyse und Bewertung von mAk, um Qualität und Wirksamkeit zu gewährleisten.
Peptidkartierung von monoklonalen Antikörpern
Wir bieten eine breite Palette an hochwertigen Produkten, die für Ihre Peptidkartierung und die Beurteilung kritischer Qualitätsattribute während des gesamten Workflows für monoklonale Antikörper unerlässlich sind.
Für die Peptidkartierung sind hocheffiziente RPC-Säulen (Reverse-Phase Chromatography) erforderlich, um eine hohe Sequenzabdeckung zu gewährleisten. Wir bieten eine Auswahl an RPC-Säulen mit breiter Porengröße für die Peptidkartierung an.
Wir bieten Standards und zertifizierte Referenzmaterialien für mAk, intakte Proteine, Peptide, Aminosäuren, einschließlich Silu™mag Stable-Isotope-markierter universeller monoklonaler Antikörperfür Massenspektrometrie-Testanwendungen an.
Wir bieten ein breites Portfolio an Proteasen, Spaltmitteln und Verdauungspuffern und Kits an, um die Proteinverdauung zu erleichtern.
- Low-Artifact Digestion Buffer ist für die Verdauung therapeutischer Proteine und Antikörper vor der Peptidkartierung durch LC-UV-MS optimiert.
- Rekombinantes Trypsin hydrolysiert Peptidbindungen speziell auf der Carboxylseite von Arginin- und Lysinrückständen und ist für den in-Lösung-Aufschluss oder in-Gel-Aufschluss und Peptidkartierung mittels Massenspektrometrie formuliert.
- Unser Solu-Trypsin Rapid Digestion Kit bietet eine schnelle und effiziente Methode für die Proteinverdauung in der Proteomik.
- Lys-c (Lysyl-Endopeptidase) hydrolysiert Amidbindungen auf der Carboxylseite von Lysinrückständen.
Zugehörige Kategorien
Entdecken Sie unsere breitporigen RPC-Säulen, die speziell für die Peptidkartierung entwickelt wurden.
Entdecken Sie unsere Standards und zertifizierten Referenzmaterialien für Massenspektrometrie-Testanwendungen.
Optimieren Sie den Proteinaufschluss, um eine erweiterte Analyse und Charakterisierung zu ermöglichen.
Verwandte Artikel
- A Comparison of Superficially Porous Particle-based Column Chemistries for Peptide Mapping
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
- Quality Attribute Determination of Monoclonal Antibodies
Workflows for monoclonal antibody adalimumab characterization ensure drug safety and efficacy through critical quality attribute analysis.
- Peptide Mapping LC-MS/MS Analysis Workflow for Adalimumab
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- Teriparatide Peptide Mapping Analysis by LC-UV-MS
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Reinst- & Reinwasseraufbereitungssystem für das Labor
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Laborwasseraufbereitungssysteme liefern Typ-1- und Typ-2-Wasser in gleichbleibender Qualität, sind intuitiv zu bedienen und können die Nachhaltigkeitsziele Ihres Labors unterstützen.
Webinare zu diesem Thema
Lernen Sie, wie Sie eine hohe Qualität und hohe Empfindlichkeit in LC-MS-Analysen durch Vermeiden von Verunreinigungen und Kontaminationen ermöglichen und aufrechterhalten können.
Erkunden Sie eine einfache Methode mit hohem Durchsatz für die Quantifizierung von monoklonalen Antikörpern und Proteinen in menschlichem und tierischem Serum.
Entdecken Sie Tipps für die Bottom-up-Analyse von mAk und die Rolle der Säulenchemie bei hochselektiven HPLC-Methoden.
Erkunden Sie unsere Produkte und Dienstleistungen