Pflanzenkulturmedien
Die Züchtung von Pflanzengewebe im Labor kann Samen-, Meristem-, Kallus- und Knospenkultur umfassen und erfordert spezielle Pflanzennährmedien. Murashige und Skoog (auch MS-Medien, MSO oder MS0 genannt) und Gamborgs B5-Medium sind zwei der wichtigsten Medien, die für die Kultur von Pflanzen verwendet werden. Diese Medien enthalten alle Mikro- und Makronährstoffe, Vitamine, organische Zusätze und Pflanzenwachstumsregulatoren, die für das Wachstum und die Vermehrung pflanzlicher Zellen, Gewebe und Organe in vitro erforderlich sind. Für Anwendungen, die individuellere Formulierungen erfordern, bieten wir eine umfassende Auswahl an Basalsalzmischungen, Vitaminlösungen und Supplementen.
Murashige und Skoog (MS-Medien)
Ein Großteil der Pflanzengewebekulturen für Forschung und Biotechnologie basiert immer noch auf Medien, die vor mehr als 50 Jahren von Murashige und Skoog beschrieben wurden. Die gleichnamigen Murashige und Skoog-Medien (MS-Medien) sind die am weitesten verbreiteten Pflanzennährmedien und sind als Basalsalzmischungen oder als organische Medien erhältlich.
Unabhängig vom Format bestehen MS-Medien aus Mikro- und Makronährstoffen sowie aus Nährstoffen wie Zucker, Vitaminen und Wachstumsregulatoren. Verschiedene MS-Medienkomponenten können individuell kombiniert werden, um die richtige Medienformulierung für jede Pflanzenzelle oder jeden Gewebetyp zu finden.
Gamborgs B5 Medium
Gamborgs B5-Medium ist ein optimiertes Nährmedium für die In-vitro-Kultivierung pflanzlicher Zellen, Gewebe und Organe. Es enthält eine Mischung aus anorganischen Salzen, Vitaminen und Kohlenhydraten. Wir bieten Gamborgs B5-Medium mit minimalen organischen Bestandteilen, Gamborgs-Vitaminmischung und Gamborgs B5-Basalsalzmischung an.
Phytamax™-Orchideen-Nährböden
Phytamax™ Orchid Multiplication Medium und Phytamax™ Orchid Maintenance Medium werden für die Kultivierung, Vermehrung und das Umlegen des Stängels der Orchidee verwendet. Phytamax™-Nährböden für die Kultivierung von Orchideen sind mit oder ohne Aktivkohle und sowohl mit Kohle als auch mit Bananenpulver erhältlich.