Chemische Gasphasenabscheidung
Die chemische Gasphasenabscheidung (CVD) ist ein Verfahren zur epitaktischen Abscheidung von Schichten aus festen Materialien auf der Oberfläche eines Substrats während der Gasphase einer kontrollierten chemischen Reaktion. CVD, auch Dünnschichtabscheidung genannt, wird vor allem in der Elektronik, Optoelektronik, Katalyse und Energieanwendungen eingesetzt, wie z. B. bei Halbleitern, der Herstellung von Siliziumwafern und druckbaren Solarzellen.
Die CVD-Technik ist ein vielseitiges und schnelles Verfahren zur Förderung des Schichtwachstums, das die Erzeugung reiner Schichten mit gleichmäßiger Dicke und kontrollierter Porosität ermöglicht, selbst auf komplizierten oder konturierten Oberflächen. Darüber hinaus ist eine großflächige und selektive CVD auf strukturierten Substraten möglich. CVD bietet eine skalierbare, kontrollierbare und kostengünstige Wachstumsmethode für die Bottom-up-Synthese von zweidimensionalen (2D) Materialien oder Dünnschichten, wie Metallen (z. B. Silizium, Wolfram), Kohlenstoff (z. B. Graphen, Diamant), Arseniden, Carbiden, Nitriden, Oxiden und Übergangsmetall-Dichalcogeniden (TMDC). Um gut geordnete Dünnschichten zu synthetisieren, sind hochreine Metallausgangsstoffe (Organometalle, Halogenide, Alkyle, Alkoxide und Ketonate) erforderlich.
Die Zusammensetzung und Morphologie der Schichten variiert abhängig von den gewählten Ausgangsstoffen und dem Substrat, der Temperatur, dem Kammerdruck, der Durchflussmenge des Trägergases, der Menge und dem Verhältnis der Ausgangsstoffe sowie dem Abstand zwischen Ausgangsstoff und Substrat beim CVD-Verfahren. Die Atomlagenabscheidung (ALD), eine Unterklasse der CVD, ermöglicht eine weitere Kontrolle der Dünnschichtabscheidung durch sequenzielle, selbstbegrenzende Reaktionen der Ausgangsstoffe auf einem Substrat.
Ausgewählte Kategorien
Unsere hochwertigen Vorstufen für die Lösungs- und Gasphasenabscheidung eignen sich optimal für...
Wir bieten ein breites Spektrum hochreiner Salze sowohl in wasserfreier als auch in hydrierter Form mit einer Reinheit von 99,9 % bis 99,999 % an, gemessen mit der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) oder der optischen Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES).
Zugehörige Artikel
- atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
- Copper deposition processes are crucial for microelectronic interconnects in ALD development.
- Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
- Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
- Atomic layer deposition (ALD) showcases innovation in novel structure synthesis, area-selective deposition, low-temperature deposition, and more.
- Alle anzeigen (12)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.