Prestige Antibodies® mit der Power von Atlas Antibodies
Flankiert von einer branchenführenden Antikörpercharakterisierung und chargenspezifischen Tests sind unsere polyklonalen und monoklonalen Prestige Antibodies® so konzipiert, dass sie über 80 % des menschlichen Proteoms in der Immunhistochemie (IHC), Immunfluoreszenz (IF), im Western Blot (WB) und anderen Anwendungen nachweisen und zielgerichtet ansprechen können. Prestige Antibodies® werden einigen der strengsten Validierungen und Charakterisierungen unterzogen, die es gibt. Prestige Antibodies® werden unter Verwendung von Open-Access-Daten aus dem Human Protein Atlas entwickelt und mittels IHC-, WB-, ICC-IF- oder RNA-Sequenzierung validiert und mit Informationen und Referenzen aus der Bioinformatik abgeglichen. Prestige Antibodies® werden mittels Gewebe-Microarrays in über 40 verschiedenen normalen menschlichen Geweben, über 50 Zelllinien und mehr als 20 Krebsarten charakterisiert
Abschnitte
Benötigen Sie Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Antikörper für Ihre Anwendung?
Verwenden Sie unser Suchwerkzeug Antibody Explorer, um Antikörper nach Klonalität, Anwendung, Speziesreaktivität, Konjugat, Wirtsspezies und Form anzeigen zu lassen und zu vergleichen.
Was macht Prestige Antibodies® so einzigartig?
Alle Prestige Antibodies® werden einer eingehenden Validierung und Charakterisierung unterzogen. Hierzu werden die immensen Datenmengen des Human-Protein-Atlas-Projekts genutzt. Die geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen ist das Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl der Antigenregionen und der Affinitätsaufreinigung. Sie werden für jede Anwendung, in welcher der Antikörper nachweislich eingesetzt werden kann, validiert und charakterisiert. Jeder Antikörper wird auf Chargenbasis mit anwendungsspezifischer Validierung charakterisiert, die IHC-, IF-, WB- und/oder Protein-Array-Assays umfasst.
Erweiterte Validierung – Ein weiterer Grund, Prestige Antibodies® zu vertrauen
Zusätzlich zu den Standard-Antikörper-Validierungsmethoden zur Validierung und Charakterisierung von Prestige Antibodies® bieten wir eine erweiterte Validierung für zahlreiche Antikörper an, die sich an den von der International Working Group for Antibody Validation (IWGAV) beschriebenen Eckpunkten der Antikörpervalidierung orientiert. Viele Prestige Antibodies® durchlaufen eine oder mehrere erweiterte Validierungsmethoden, einschließlich genetischer Strategien, unabhängiger Verifizierung von Antikörpern, orthogonaler Validierung mittels RNA-seq und Funktionsassay-Validierung. Erfahren Sie mehr über unsere erweiterte Validierung.
IF-Analyse
Western Blot
Suche in BioInformatics & Literatursuche
IHC-Analyse
Protein-Array
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
Sofern in der/den Produktspezifikation(en) nicht anders angegeben, wird jedes Antikörperprodukt ausschließlich für den internen Forschungsgebrauch verkauft und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf kommerzielle, diagnostische oder therapeutische Zwecke. Unsere Validierungsverfahren beziehen sich ausschließlich auf Forschungszwecke. Durch diese Verfahren wird weder bestätigt noch versichert, dass unsere Antikörper für nicht autorisierte Zwecke, wie hier dargelegt, verwendet werden können.
Forschungsbereiche
Artikel: Stem Cell Markers and Antibodies
Artikel: Neural Stem Cell Markers and Antibodies
Artikel: Mesenchymal Stem Cell Markers and Antibodies
Broschüre: Prestige Antibodies® in Neuroscience
Artikel: Prestige Antibodies® in Breast Cancer Research
Broschüre: Prestige Antibodies® in Colorectal Cancer Research