Merck
LPLC-Medien & Zubehör
Gepackte Säulen für die LPLC mit verschiedenen Medien für spezifische chromatographische Anwendungen.
Bei der Niederdruckflüssigkeitschromatographie (LPLC) wird die mobile Phase durch Pumpen (oft peristaltisch), die mit niedrigen Drücken arbeiten, durch die Säule gedrückt. 
Erfahren Sie mehr über:
Anorganische Adsorbenzien
Eine Säule wird je nach LPLC-Anwendung mit dem Packungsmaterial der Wahl gefüllt. Für eine Vielzahl von Aufreinigungsverfahren bieten wir ein vollständiges Sortiment anorganischer Adsorbenzien an, wie z. B. unbeschichtetes Kieselgel, gebundenes Kieselgel (C18, C8, Aminopropyl, Chloropropyl usw.), Lipid Removal Agent (LRA®), Florisil®-Magnesiumsilikat, aktiviertes Aluminiumoxid und Celite®-Adsorbenzien. Adsorbenzien auf Kohlenstoffbasis wie Carboxen™ Adsorbenzien und Kohlenstoffmolekularsiebe (CMS) werden passend zu Ihren Anforderungen angeboten. Anorganische Adsorbentien werden üblicherweise für die Aufreinigung und Isolierung von Verbindungen mit geringerem Molekulargewicht verwendet.
Harz-Adsorbentien
Harze eignen sich am besten für Trenn-, Aufreinigungs- und Isolierungsverfahren im Forschungsmaßstab. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Harzen führender Hersteller wie DuPont Chemical, Rohm & Haas, Mitsubishi und Lanxess oder ziehen Sie eine kundenspezifische Medienverarbeitung und Verpackung von vorrätigen Harzen in Betracht, um spezielle Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Ionenaustauscher
Ionenaustauscherharz-Beads sind hochionische, kovalent vernetzte und unlösliche Polyelektrolyte. Diese Beads sind in zwei Formen erhältlich: als Gelharze (mikroporöse Harze) ohne separate Poren oder mit einer porösen Struktur (makroporöse oder makroretikuläre Harze). Die Ionenaustauscherharze können alle Ionen ausschließen, da ihr Aufbau zwei Arten von Ionen enthält: Ionen, die in der Matrix eingebettet sind oder freie, entgegengesetzt geladene Gegenionen. Wählen Sie aus einem umfassenden Angebot an Harzen, darunter Mischbett-Ionenaustauschermedien, chelatbildende Ionenaustauschermedien, Amberlite® Ionenaustauschermedien in Nuclear-Gütegrad und Sephadex® Ionenaustauschermedien, um nur einige zu nennen.
Zubehör
Das Omnifit®-Portfolio umfasst ein vollständiges Zubehörsortiment wie Säulen, Kappen, Konen, Fittings, Schläuche, variable Kernverbinder und Adapter. Außerdem können Sie aus einer Vielzahl hochwertiger Säulen wählen, darunter Gaschromatographiesäulen, Einwegsäulen, Schwerkraftsäulen & Zubehör, Flash-Säulen & Komponenten und ACE-Säulen.
Weitere Informationsquellen
  • Article: Selection Guide for Polymeric Resins
    These Polymeric resins are appropriate for research-scale separations, as well as, purification and isolation applications. Our product line includes adsorbent, ion-exchange, mixed bed, chelating, nuclear grade, hydrophobic interaction (HIC) and gel filtration/size exclusion products.
  • Brochure: Resins Selection Guide
    LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.