Reagenzien für das Gefrieren von Zellen
Zelllinien, Primärzellen und genetisch veränderte Zellbestände gehören zu den wertvollsten und am schwersten zu ersetzenden Ressourcen in den Laboren der Biowissenschaften, Biotechnologie oder Pharmaentwicklung. Techniken und Werkzeuge für das ordnungsgemäße Gefrieren von Zellen und ihre Reanimation nach der Kryolagerung in flüssigem Stickstoff gehören zu den wichtigsten Methoden in der Zellkultur. Die Verhinderung der Bildung intrazellulärer Eiskristalle und die Minimierung von Zellstress sind für die Erhaltung der Viabilität der Zellen während der Kryokonservierung von größter Bedeutung. Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an steril-gefilterten, anwendungsgeprüften Kryoprotektionsmitteln wie DMSO sowie gebrauchsfertige Zellgefriermedien mit und ohne DMSO an, die darauf ausgelegt sind, die Viabilität der Zellen während des Gefrier- und Auftauvorgangs zu maximieren.
Produkte
Gebrauchsfertige Zellgefriermedien
Komfortabel einsetzbare Reagenzien für Zellgefriermedien machen die Titration von DMSO-Konzentrationen überflüssig und sind auch in DMSO-freien Formulierungen erhältlich.
- CryoStor® Zell-Kryokonservierungsmedien sind in Konzentrationen von 2 %, 5 % und 10 % sowie als DMSO-freie Formulierung, CryoSOFree™, erhältlich.
- pZerve™ ist eine Kryokonservierungslösung für serumhaltige oder serumfreie Kulturen, die kein Dimethylsulfoxid (DMSO), fötales Rinderserum oder andere Bestandteile tierischen Ursprungs enthält
- EmbryoMax® 2X Gefriermedium für ES-Zellen (embryonale Stammzellen), formuliert mit 20% DMSO und fötalem Rinderserum
- Die HypoThermosol® FRS-Konservierungslösung verbessert und verlängert die Lagerung von Zellen, Geweben und Organen bei 2 – 8 °C
DMSO (Dimethylsulfoxid) für die Kryokonservierung von Zellen
Dimethylsulfoxid oder DMSO ist ein organisches Lösungsmittel, das als Kälteschutzmittel verwendet wird, wenn Zellen für die Kryolagerung gefroren werden. Als Bestandteil von Zellgefriermedien schützt DMSO die Zellen, indem es die Bildung sowohl extrazellulärer als auch intrazellulärer Eiskristalle verhindert. Wählen Sie aus DMSO-Reagenzien, die
|
|
Zugehörige Produktinformationen
- Protocol: CryoStor® Cryopreservation
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.
- Article: Cryopreservation and Storage of Cell Lines
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Zugehörige Videos
Crystor® Cryopreservation Protocol
Sehen Sie sich die Verfahren für das Gefrieren, Lagern und Auftauen von Zellen sowie die Bewertung der Viabilität von Zellen nach dem Auftauen an.
Tipps zum Gefrieren von Zellen
In diesem Tutorial werden das Protokoll für die Kryokonservierung von Zellen und die Schlüsselüberlegungen für das Gefrieren von Zellbeständen erläutert.