Organische Elektronik
In der organischen Elektronik werden organische Polymere oder kleine Moleküle verwendet, um elektronische Komponenten für viele neue Anwendungsbereiche herzustellen. Organische elektronische Materialien sind leichter, flexibler und kostengünstiger als herkömmliche anorganische Materialien auf Siliziumbasis. Organische Elektronik ist energieeffizienter und ressourcenschonender in Produktion, Nutzung und Entsorgung.
Die Herstellung organischer Elektronik unter Einsatz kleiner Moleküle erfolgt in der Regel mit vakuumbasierten Abscheidungsmethoden, um dünne Schichten organischer Materialien auf die Substratoberfläche zu übertragen. Organische Elektronik lässt sich anhand kostengünstiger Lösungsverfahren aus leitfähigen Polymeren herstellen. Halbleitende Polymere können gelöst und zu einer Tinte weiterverarbeitet werden, womit elektronische Schaltkreise direkt auf große Lagen aus Kunststoff gedruckt werden können. Diese Materialien sind mit großflächigen Rolle-zu-Rolle-Fertigungsverfahren kompatibel, die einfach für einen schnellen Produktionsablauf bei geringeren Kosten skaliert werden können.
Organische leitfähige Materialien werden verwendet in:
Zugehörige technische Artikel
- LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
- Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
- Highly extended polyacenes such as pentacene and naphthacene have been essential organic semiconductors for high-performance organic field-effect transistors (OFETs). Among the range of thienoacene-based organic semiconductors, materials with an internal thieno[3,2-b]thiophene substructure, such as DNTT and BTBT, have shown the best p-channel organic semiconductors for OFET applications in terms of high mobility, air stability, and good reproducibility.
- Three-dimensional (3D) printing technology, also called additive manufacturing (AM), has recently come into the spotlight because of its potential high-impact implementation in applications ranging from personal tools to aerospace equipment.
- Alle anzeigen (67)
Zugehörige Protokolle
- SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- When synthesizing complex compounds for self-assembled monolayers, deprotecting a free thiol from its protected derivative using hydrolyzing agents is one method to obtain inherently unstable free thiols.
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- Alle anzeigen (4)
Mehr Artikel und Protokolle finden
OLED
Organische Leuchtdioden (OLED) sind elektrolumineszente Bauelemente, die aus einer organischen halbleitenden Emissionsschicht bestehen, die zwischen einer positiv geladenen Anode zur Injektion von Löchern und einer negativ geladenen Kathode zur Injektion von Elektronen sowie Transportschichten angeordnet ist, die den Fluss verschiedener elektrischer Ladungsträger in die halbleitende Emissionsschicht ermöglichen. Das Licht wird direkt erzeugt, wenn die an den Elektroden injizierten Ladungen in der organischen Schicht rekombinieren. OLED erzeugen leuchtende Farben und helleres Licht und sorgen für einen besseren Kontrast bei Displays. Aufgrund der Tatsache, dass organische Materialien dünner und flexibler sind, können OLED in Curved-Displays, faltbaren oder aufrollbaren mobilen Geräten und Wearables eingesetzt werden.
OFET and OTFT
Organische Transistoren sind die Grundbausteine für flexible integrierte Schaltkreise und Displays in der Hochleistungselektronik. Mit Transistoren wird der Strom ein- und ausgeschaltet. Source- und Drain-Elektroden haben direkten Kontakt zu einem organischen Halbleiter. Die Gate-Elektrode ist durch den dielektrischen Isolator vom Halbleiter getrennt. Wenn eine Spannung an die Gate-Elektrode angelegt wird, wird der Halbleiter mehr oder weniger leitfähig, wodurch der Stromfluss zwischen Source und Drain entweder ermöglicht oder verhindert wird. Alle Komponenten, von Leitern (für Elektroden) über Halbleiter (für aktive Kanalmaterialien) bis hin zu Isolatoren (für die dielektrischen Schichten des Gates), können aus organischen Materialien bestehen. Dünnschichttransistoren sind eine besondere Art von Feldeffekttransistoren, bei denen die Halbleiter-, Elektroden- und Dielektrikumsschichten als dünne Filme auf ein Trägersubstrat aufgebracht werden. Zu häufig eingesetzten elektronischen Anwendungen gehören RFID-Tags oder elektronisches Papier.
OPV
Organische elektronische Materialien können auch als Donor- und Akzeptormaterialien zur Umwandlung von Licht in Elektrizität in Solarpanels verwendet werden. In OPV werden photoaktive Schichten aus halbleitenden organischen Materialien zwischen zwei Elektroden eingefügt, um Photoströme zu erzeugen. Da der Donor den solaren Photonenfluss absorbiert, müssen die Donormaterialien eine breite optische Absorption aufweisen, um dem Sonnenspektrum zu entsprechen. Organische Lochtransportmaterialien (HTM), die in Perowskit-Solarzellen verwendet werden, haben sich als besonders effizient bei der Maximierung des Ladungstransports und der Gewinnung von Solarenergie erwiesen.